Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SERINC5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SERINC5
          Gene Name:
          serine incorporator 5
          Gene Aliases:
          C5orf12, TPO1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 80111227 - 80256082 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.288232
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n336279

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SERINC5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001174072.2 NP_001167543.1 12 5493
          XM_011543304.1 XP_011541606.1 12 5475
          XM_017009323.1 XP_016864812.1 12 5456
          XM_017009324.1 XP_016864813.1 12 5475
          XM_017009325.1 XP_016864814.1 10 5111
          XM_017009326.1 XP_016864815.1 10 5094
          GenBank mRNA AK026295.1 - 1 452
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BU941187.1 - 1 366 Chr. 5 - 80139200 - 80140079 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ639947.1 - 1 27 Chr. 5 - 80139139 - 80139742 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN361178.1 - 1 219 Chr. 5 - 80139416 - 80139934 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ635962.1 - 1 188 Chr. 5 - 80139287 - 80139903 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ718658.1 - 1 438 Chr. 5 - 80139239 - 80140142 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AA312968.1 - 1 55 Chr. 5 - 80139276 - 80139770 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ439932.1 - 1 433 Chr. 5 - 80139331 - 80140149 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA T74290.1 - 211 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CN361180.1 - 1 393 Chr. 5 - 80139357 - 80140103 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI772219.1 - 1 424 Chr. 5 - 80139521 - 80140139 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW952977.1 - 1 141 Chr. 5 - 80139240 - 80139856 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW951913.1 - 1 54 Chr. 5 - 80139444 - 80139769 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BY996299.1 - 1 317 Chr. 5 - 80139358 - 80140006 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BG620537.1 - 1 329 Chr. 5 - 80139183 - 80140044 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidylserine metabolic process
          sphingolipid metabolic process
          phospholipid biosynthetic process
          detection of virus
          L-serine transport
          myelination
          innate immune response
          defense response to virus
          positive regulation of CDP-diacylglycerol-serine O-phosphatidyltransferase activity
          positive regulation of serine C-palmitoyltransferase activity
          L-serine transmembrane transporter activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0