Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PRKAR2A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PRKAR2A
          Gene Name:
          protein kinase cAMP-dependent type II regulatory subunit alpha
          Gene Aliases:
          PKR2, PRKAR2
          Chromosome Location:
          Chr.3: 48744601 - 48847850 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.631923
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n350458

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PRKAR2A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001321983.1 NP_001308912.1 10 4065
          NM_004157.3 NP_004148.1 11 4131
          GenBank mRNA AK023535.1 - 1 2313
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BU521997.1 - 1 392 Chr. 3 - 48748494 - 48749314 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM423386.1 - 1 275 Chr. 3 - 48748296 - 48749158 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BU783506.1 - 1 81 Chr. 3 - 48748436 - 48749000 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM693821.1 - 1 348 Chr. 3 - 48748627 - 48749270 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM990934.1 - 1 238 Chr. 3 - 48748468 - 48749158 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA382457.1 - 1 84 Chr. 3 - 48748438 - 48749006 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI850449.1 - 1 120 Chr. 3 - 48748400 - 48749042 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BI257857.1 - 1 334 Chr. 3 - 48748481 - 48749256 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ063932.1 - 1 115 Chr. 3 - 48748108 - 48749037 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA424077.1 - 1 264 Chr. 3 - 48748622 - 48749186 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM826415.1 - 1 323 Chr. 3 - 48748573 - 48749245 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DR763441.1 - 1 371 Chr. 3 - 48748529 - 48749291 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein-binding activity modulator kinase modulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          renal water homeostasis
          blood coagulation
          activation of protein kinase A activity
          intracellular signal transduction
          cellular response to glucagon stimulus
          negative regulation of cAMP-dependent protein kinase activity
          cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity
          protein binding
          cAMP-dependent protein kinase regulator activity
          cAMP binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein kinase A catalytic subunit binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vnb2r:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0