Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TMEM164 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem164
          Gene Name:
          transmembrane protein 164
          Gene Aliases:
          AI316850, AI852450, AW547186, F730011B02
          Chromosome Location:
          Chr.X: 142680347 - 142843494 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.249648
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n408909

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tmem164
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK159942.1 - 1 3524
          AK161476.1 - 1 2727
          BC059043.1 - 1 2823
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BB097151.1 - 1 195 Chr. X - 142838047 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BF464704.1 - 1 40 Chr. X - 142838202 - 142838367 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY415605.1 - 1 190 Chr. X - 142838052 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BI694207.1 - 1 408 Chr. X - 142837832 - 142838371 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB758691.1 - 1 399 Chr. X - 142837851 - 142838367 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CX223200.1 - 53 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BI154518.1 - 1 354 Chr. X - 142837888 - 142838359 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ309988.1 - 1 268 Chr. X - 142837974 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ302779.1 - 1 294 Chr. X - 142837948 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY667237.1 - 1 248 Chr. X - 142837994 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CF538220.1 - 1 46 Chr. X - 142838196 - 142838371 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY427739.1 - 1 283 Chr. X - 142837960 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB798123.1 - 1 275 Chr. X - 142837967 - 142838358 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CN458912.1 - 1 585 Chr. X - 142837657 - 142838351 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY663567.1 - 1 257 Chr. X - 142837986 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY430980.1 - 1 288 Chr. X - 142837954 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB791451.1 - 1 176 Chr. X - 142838092 - 142838367 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ314123.1 - 1 261 Chr. X - 142837981 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ312834.1 - 1 454 Chr. X - 142837788 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY484358.1 - 1 235 Chr. X - 142838006 - 142838368 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB820749.1 - 1 291 Chr. X - 142837954 - 142838374 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY477517.1 - 1 393 Chr. X - 142837848 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB801074.1 - 1 258 Chr. X - 142837985 - 142838359 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB811787.1 - 1 294 Chr. X - 142837948 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB804873.1 - 1 264 Chr. X - 142837983 - 142838358 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ323214.1 - 1 344 Chr. X - 142837898 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY518121.1 - 1 181 Chr. X - 142838115 - 142838367 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ300662.1 - 1 332 Chr. X - 142837910 - 142838369 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ235530.1 - 1 566 Chr. X - 142837676 - 142838367 [+] on Build GRCm38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0