Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NR5A1OS SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nr5a1os
Gene Name:
nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, opposite strand
Gene Aliases:
4933433P16Rik
Chromosome Location:
-
UniGene ID:
Mm.417804
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
n409276
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
4390771
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nr5a1os
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
GenBank mRNA
AK017050.1
-
2
425
Back To Top
More Information
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-hk65g:80/100.66.77.69:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0