Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SCAF8 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Scaf8
          Gene Name:
          SR-related CTD-associated factor 8
          Gene Aliases:
          A630086M08Rik, A930036P18Rik, AA408306, AI447644, AI448652, AU015035, Rbm16, mKIAA1116
          Chromosome Location:
          Chr.17: 3114972 - 3198859 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.124373
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n411691

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Scaf8
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA AK020937.1 - 467
          AK162043.1 - 1075
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BB283932.1 - 1 378 Chr. 17 - 3258256 - 3258771 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AW681705.1 - 1 295 Chr. 17 - 3258343 - 3258887 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BQ748526.1 - 1 269 Chr. 17 - 3258351 - 3258897 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE849143.1 - 1 256 Chr. 17 - 3258376 - 3258753 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BG076672.2 - 1 240 Chr. 17 - 3258378 - 3258769 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE849131.1 - 1 242 Chr. 17 - 3258376 - 3258753 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA881647.1 - 1 234 Chr. 17 - 3258384 - 3258771 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB667204.1 - 1 319 Chr. 17 - 3258298 - 3258897 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA409531.1 - 1 245 Chr. 17 - 3258374 - 3258723 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB687019.1 - 1 151 Chr. 17 - 3258467 - 3258897 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB284495.1 - 1 239 Chr. 17 - 3258379 - 3258771 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BX518132.1 - 1 268 Chr. 17 - 3258359 - 3258783 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AI060709.1 - 1 269 Chr. 17 - 3258350 - 3258769 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BE689561.1 - 1 349 Chr. 17 - 3258269 - 3258736 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB284308.1 - 1 268 Chr. 17 - 3258380 - 3258897 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CB524813.1 - 1 458 Chr. 17 - 3258213 - 3258810 [+] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AA408307.1 - 1 244 Chr. 17 - 3258374 - 3258671 [+] on Build GRCm38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-gwzxr:80/100.66.76.73:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0