Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TRAF3IP2-AS1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TRAF3IP2-AS1
          Gene Name:
          TRAF3IP2 antisense RNA 1
          Gene Aliases:
          C6UAS, C6orf3, NCRNA00248, TRAF3IP2-AS2
          Chromosome Location:
          Chr.6: 111483472 - 111602295 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.486228
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n506964

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TRAF3IP2-AS1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_034108.1 1 183
          NR_034109.1 1 183
          NR_034110.1 1 183
          NR_034111.1 1 183
          GenBank mRNA BC043575.1 - 1 144
          BX647114.1 - 1 139
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA DA791840.1 - 1 118 Chr. 6 - 111483537 - 111597953 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CX870681.1 - 1 183 Chr. 6 - 111483472 - 111576827 [+] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000420651.2 - 1 97 Chr. 6 - 111483558 - 111503511 [+] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000532353.1 - 1 100 Chr. 6 - 111483555 - 111598302 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL526918.3 - 1 127 Chr. 6 - 111483528 - 111577080 [+] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000525151.5 - 1 139 Chr. 6 - 111483516 - 111503608 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AL529281.3 - 1 99 Chr. 6 - 111483556 - 111576934 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA747149.1 - 1 106 Chr. 6 - 111483549 - 111576644 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN310826.1 - 1 128 Chr. 6 - 111483527 - 111576650 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA746177.1 - 1 64 Chr. 6 - 111483591 - 111576671 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA293018.1 - 1 105 Chr. 6 - 111483550 - 111587962 [+] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000438298.6 - 1 114 Chr. 6 - 111483541 - 111577160 [+] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA028359.1 - 1 93 Chr. 6 - 111483562 - 111576650 [+] on Build GRCh38
          GENCODE ENST00000532226.1 - 1 144 Chr. 6 - 111483511 - 111493003 [+] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-st8h5:80/100.66.79.144:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0