Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FTX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FTX
          Gene Name:
          FTX transcript, XIST regulator (non-protein coding)
          Gene Aliases:
          LINC00182, MIR374AHG, NCRNA00182
          Chromosome Location:
          Chr.X: 74028136 - 74293574 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.349570
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n545237

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FTX
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_028379.1
          4 544
          GenBank mRNA AK057701.1 - LIT1007
          Ftx
          4 495
          AK311345.1 -
          4 544
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA HY075574.1 - 4 437 Chr. X - 74280447 - 74292284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC389436.1 - 4 494 Chr. X - 74280380 - 74293524 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA857504.1 - 4 506 Chr. X - 74280405 - 74292353 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA685273.1 - 4 480 Chr. X - 74280411 - 74292585 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA CN412172.1 - 4 442 Chr. X - 74069358 - 74293472 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA246751.1 - 4 523 Chr. X - 74280411 - 74292628 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC390943.1 - 4 513 Chr. X - 74280427 - 74293543 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA755860.1 - 4 508 Chr. X - 74280408 - 74292355 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB113703.1 - 4 497 Chr. X - 74280400 - 74292343 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY101032.1 - 4 453 Chr. X - 74280456 - 74292556 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB100925.1 - 4 424 Chr. X - 74280126 - 74292529 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA932670.1 - 4 516 Chr. X - 74280432 - 74292362 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC410386.1 - 4 509 Chr. X - 74280431 - 74293539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB015792.1 - 4 491 Chr. X - 74280396 - 74292596 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB195000.1 - 4 438 Chr. X - 74280390 - 74292542 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM546361.1 - 4 353 Chr. X - 73964008 - 74292342 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA530693.1 - 4 478 Chr. X - 74280345 - 74292583 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA HY075234.1 - 4 437 Chr. X - 74280433 - 74292284 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AW629991.1 - 4 353 Chr. X - 74280461 - 74291789 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB136402.1 - 4 517 Chr. X - 74280444 - 74292363 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA990651.1 - 4 529 Chr. X - 74280449 - 74292633 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC338971.1 - 4 508 Chr. X - 74280407 - 74293536 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC366327.1 - 4 500 Chr. X - 74280401 - 74293530 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC390874.1 - 4 514 Chr. X - 74280445 - 74293539 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB200442.1 - 4 504 Chr. X - 74280402 - 74292351 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DC304376.1 - 4 480 Chr. X - 74280385 - 74293509 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA397381.1 - 4 489 Chr. X - 74280393 - 74292594 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DA992998.1 - 4 407 Chr. X - 74274340 - 74292595 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AV754330.1 - 4 402 Chr. X - 74280301 - 74292508 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB247233.1 - 4 495 Chr. X - 74280215 - 74292600 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0