Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU5F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          POU5F1 POU5F1B POU5F1P3
          Gene Name:
          POU class 5 homeobox 1
          POU class 5 homeobox 1B
          POU class 5 homeobox 1 pseudogene 3
          Gene Aliases:
          OCT3, OCT4, OTF-3, OTF3, OTF4, Oct-3, Oct-4
          OCT4-PG1, OCT4PG1, OTF3C, OTF3P1, POU5F1P1, POU5F1P4, POU5FLC20, POU5FLC8
          OCT4-pg3, OTF3L, POU5F1L, POU5FLC12
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31164337 - 31170693 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 127415612 - 127417210 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.12: 8133769 - 8134852 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.249184
          Hs.450254
          Hs.646545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID s10871

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가 5,366.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5366.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: POU5F1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001173531.2 NP_001167002.1 3, 4 894
          NM_001285986.1 NP_001272915.1 1, 2 1605
          NM_001285987.1 NP_001272916.1 2, 3 1380
          NM_002701.5 NP_002692.2 3, 4 735
          NM_203289.5 NP_976034.4 2, 3 1380
          GenBank mRNA AB971680.1 - 3, 4 354
          AB971681.1 - 3, 4 390
          BC020712.1 - 2, 3 460
          BC117435.1 - 3, 4 716 40125986
          BC117437.1 - 3, 4 716 40125988
          DQ486514.1 - 1, 2 1604
          DQ486515.1 - 2, 3 1048
          DQ486516.1 - 3, 4 562
          DQ486517.1 - 3, 4 370
          GU480808.1 - 3, 4 663
          GU480809.1 - 3, 4 663
          GU480810.1 - 3, 4 663
          GU480811.1 - 3, 4 663
          GU480812.1 - 3, 4 663
          GU480813.1 - 3, 4 663
          GU480815.1 - 3, 4 663
          GU480816.1 - 3, 4 663
          GU480817.1 - 3, 4 663
          GU480818.1 - 3, 4 663
          GU480819.1 - 3, 4 663
          GU480820.1 - 3, 4 663
          GU480821.1 - 3, 4 663
          GU480822.1 - 3, 4 663
          GU480823.1 - 3, 4 663
          GU480824.1 - 3, 4 663
          GU480825.1 - 3, 4 663
          GU480826.1 - 3, 4 663
          GU480827.1 - 3, 4 663
          GU480828.1 - 3, 4 663
          GU480829.1 - 3, 4 663
          GU480830.1 - 3, 4 663
          HQ122658.1 - 3, 4 663
          HQ122659.1 - 3, 4 662
          HQ122660.1 - 3, 4 663
          HQ122661.1 - 3, 4 663
          HQ122662.1 - 3, 4 663
          HQ122663.1 - 3, 4 663
          HQ122665.1 - 3, 4 663
          HQ122666.1 - 3, 4 663
          HQ122667.1 - 3, 4 663
          HQ122668.1 - 3, 4 663
          HQ122669.1 - 3, 4 663
          HQ122670.1 - 3, 4 663
          HQ122671.1 - 3, 4 663
          HQ122672.1 - 3, 4 663
          HQ122673.1 - 3, 4 663
          HQ122674.1 - 3, 4 663
          HQ122675.1 - 3, 4 663
          KF880691.1 - 3, 4 937
          KF880692.1 - 1, 2 1648
          KF880693.1 - 2, 3 1018
          KJ624996.1 - 3, 4 692
          KJ700311.1 - 2, 3 1018
          KM188057.1 - 2, 3 1261
          S81255.1 - 1, 2 29
          Z11898.1 - 3, 4 704
          Z11899.1 - 2, 3 478
          Gene Symbol: POU5F1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159542.1 NP_001153014.1 1 917
          GenBank mRNA AF268615.1 - 1 662
          AF268618.1 - 1 662
          DQ486513.1 - 1 917
          GU480835.1 - 1 663
          GU480840.1 - 1 663
          GU480841.1 - 1 663
          GU480842.1 - 1 663
          GU480845.1 - 1 663
          GU480849.1 - 1 665
          GU480850.1 - 1 664
          GU480864.1 - 1 663
          GU480868.1 - 1 663
          GU480878.1 - 1 663
          GU480880.1 - 1 663
          GU480883.1 - 1 663
          GU480884.1 - 1 662
          GU480885.1 - 1 664
          GU480886.1 - 1 663
          GU480889.1 - 1 663
          GU480896.1 - 1 663
          GU480899.1 - 1 664
          GU480902.1 - 1 663
          GU480905.1 - 1 663
          GU480906.1 - 1 663
          GU480908.1 - 1 663
          GU480910.1 - 1 665
          GU480911.1 - 1 663
          GU480912.1 - 1 663
          GU480913.1 - 1 663
          HQ122710.1 - 1 663
          HQ122711.1 - 1 663
          HQ122712.1 - 1 663
          HQ122713.1 - 1 663
          HQ122714.1 - 1 663
          HQ122715.1 - 1 662
          HQ122716.1 - 1 663
          HQ122717.1 - 1 663
          HQ122718.1 - 1 663
          HQ122719.1 - 1 663
          HQ122720.1 - 1 663
          HQ122721.1 - 1 663
          HQ122749.1 - 1 663
          HQ122750.1 - 1 663
          HQ122751.1 - 1 663
          HQ122752.1 - 1 663
          HQ122781.1 - 1 663
          HQ122782.1 - 1 663
          HQ122783.1 - 1 663
          HQ122784.1 - 1 663
          HQ122785.1 - 1 663
          HQ122786.1 - 1 663
          HQ122787.1 - 1 663
          HQ122788.1 - 1 663
          HQ122789.1 - 1 663
          HQ122790.1 - 1 663
          HQ122816.1 - 1 663
          HQ122817.1 - 1 663
          HQ122818.1 - 1 663
          HQ122819.1 - 1 663
          HQ122820.1 - 1 663
          HQ122821.1 - 1 663
          HQ122822.1 - 1 663
          HQ122823.1 - 1 663
          HQ122824.1 - 1 663
          HQ122825.1 - 1 663
          HQ122826.1 - 1 663
          HQ122827.1 - 1 663
          HQ122841.1 - 1 663
          HQ122842.1 - 1 663
          HQ122843.1 - 1 663
          HQ122844.1 - 1 663
          HQ122845.1 - 1 663
          HQ122846.1 - 1 663
          HQ122847.1 - 1 663
          HQ122848.1 - 1 663
          HQ122849.1 - 1 663
          HQ122850.1 - 1 664
          HQ122851.1 - 1 663
          HQ122852.1 - 1 663
          HQ122853.1 - 1 663
          HQ122854.1 - 1 663
          HQ122855.1 - 1 663
          HQ122856.1 - 1 663
          HQ122857.1 - 1 663
          HQ122863.1 - 1 663
          HQ122864.1 - 1 663
          HQ122865.1 - 1 663
          HQ122866.1 - 1 663
          HQ122867.1 - 1 663
          HQ122868.1 - 1 663
          HQ122869.1 - 1 663
          HQ122870.1 - 1 663
          HQ122871.1 - 1 663
          HQ122872.1 - 1 662
          HQ122873.1 - 1 662
          HQ122874.1 - 1 663
          HQ122876.1 - 1 663
          HQ122877.1 - 1 663
          HQ122878.1 - 1 663
          HQ122879.1 - 1 663
          HQ122880.1 - 1 663
          HQ122881.1 - 1 663
          HQ122882.1 - 1 663
          HQ122883.1 - 1 663
          HQ122884.1 - 1 663
          HQ122885.1 - 1 663
          HQ122886.1 - 1 663
          HQ122887.1 - 1 663
          HQ122891.1 - 1 663
          HQ122892.1 - 1 663
          HQ122893.1 - 1 663
          HQ122894.1 - 1 663
          HQ122895.1 - 1 663
          HQ122896.1 - 1 663
          HQ122897.1 - 1 663
          HQ122898.1 - 1 663
          HQ122899.1 - 1 663
          HQ122900.1 - 1 663
          HQ122901.1 - 1 664
          HQ122902.1 - 1 663
          HQ122903.1 - 1 663
          Gene Symbol: POU5F1P3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_036440.1 1 661
          GenBank mRNA AF268617.1 - 1 660
          GU480832.1 - 1 661
          GU480837.1 - 1 661
          GU480838.1 - 1 661
          GU480843.1 - 1 661
          GU480846.1 - 1 661
          GU480847.1 - 1 661
          GU480876.1 - 1 661
          GU480877.1 - 1 661
          GU480887.1 - 1 661
          GU480888.1 - 1 662
          GU480893.1 - 1 661
          GU480897.1 - 1 661
          GU480901.1 - 1 660
          GU480903.1 - 1 661
          GU480907.1 - 1 661
          GU480909.1 - 1 661
          GU480915.1 - 1 661
          HQ122692.1 - 1 661
          HQ122693.1 - 1 661
          HQ122694.1 - 1 661
          HQ122722.1 - 1 661
          HQ122723.1 - 1 661
          HQ122724.1 - 1 661
          HQ122727.1 - 1 661
          HQ122728.1 - 1 661
          HQ122729.1 - 1 661
          HQ122753.1 - 1 661
          HQ122754.1 - 1 661
          HQ122755.1 - 1 661
          HQ122791.1 - 1 661
          HQ122792.1 - 1 661
          HQ122793.1 - 1 661
          HQ122794.1 - 1 661
          HQ122796.1 - 1 661
          HQ122797.1 - 1 661
          HQ122828.1 - 1 661
          HQ122829.1 - 1 661
          HQ122830.1 - 1 661
          HQ122831.1 - 1 661
          Z21964.1 - 1 102

          Back To Top

          추가 정보


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          endodermal cell fate specification
          blastocyst development
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          regulation of asymmetric cell division
          regulation of gene expression
          somatic stem cell population maintenance
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of gene silencing by miRNA
          transcription, DNA-templated
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0