Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU5F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          POU5F1 POU5F1B POU5F1P3
          Gene Name:
          POU class 5 homeobox 1
          POU class 5 homeobox 1B
          POU class 5 homeobox 1 pseudogene 3
          Gene Aliases:
          OCT3, OCT4, OTF-3, OTF3, OTF4, Oct-3, Oct-4
          OCT4-PG1, OCT4PG1, OTF3C, OTF3P1, POU5F1P1, POU5F1P4, POU5FLC20, POU5FLC8
          OCT4-pg3, OTF3L, POU5F1L, POU5FLC12
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31164337 - 31170693 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.8: 127415612 - 127417210 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.12: 8133769 - 8134852 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.249184
          Hs.450254
          Hs.646545
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID s10873

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: POU5F1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001173531.2 NP_001167002.1 4 925
          NM_001285986.1 NP_001272915.1 2 1636
          NM_001285987.1 NP_001272916.1 3 1411
          NM_002701.5 NP_002692.2 4 766
          NM_203289.5 NP_976034.4 3 1411
          GenBank mRNA AB971680.1 - 4 385
          AB971681.1 - 4 421
          BC020712.1 - 3 491
          BC117435.1 - 4 747 40125986
          BC117437.1 - 4 747 40125988
          DQ486514.1 - 2 1635
          DQ486515.1 - 3 1079
          DQ486516.1 - 4 593
          DQ486517.1 - 4 401
          GU480808.1 - 4 694
          GU480809.1 - 4 694
          GU480810.1 - 4 694
          GU480811.1 - 4 694
          GU480812.1 - 4 694
          GU480813.1 - 4 694
          GU480815.1 - 4 694
          GU480816.1 - 4 694
          GU480817.1 - 4 694
          GU480818.1 - 4 694
          GU480819.1 - 4 694
          GU480820.1 - 4 694
          GU480821.1 - 4 694
          GU480823.1 - 4 694
          GU480824.1 - 4 694
          GU480825.1 - 4 694
          GU480826.1 - 4 694
          GU480827.1 - 4 694
          GU480828.1 - 4 694
          GU480829.1 - 4 694
          GU480830.1 - 4 694
          HQ122658.1 - 4 694
          HQ122659.1 - 4 693
          HQ122660.1 - 4 694
          HQ122661.1 - 4 694
          HQ122662.1 - 4 694
          HQ122663.1 - 4 694
          HQ122664.1 - 4 694
          HQ122665.1 - 4 694
          HQ122666.1 - 4 694
          HQ122667.1 - 4 694
          HQ122668.1 - 4 694
          HQ122669.1 - 4 694
          HQ122670.1 - 4 694
          HQ122671.1 - 4 694
          HQ122672.1 - 4 694
          HQ122673.1 - 4 694
          HQ122674.1 - 4 694
          HQ122675.1 - 4 694
          KF880691.1 - 4 968
          KF880692.1 - 2 1679
          KF880693.1 - 3 1049
          KJ624996.1 - 4 723
          KJ700311.1 - 3 1049
          KM188057.1 - 3 1292
          S81255.1 - 2 60
          Z11898.1 - 4 735
          Z11899.1 - 3 509
          Gene Symbol: POU5F1B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001159542.1 NP_001153014.1 1 948
          GenBank mRNA AF268615.1 - 1 693
          AF268618.1 - 1 693
          DQ486513.1 - 1 948
          GU480835.1 - 1 694
          GU480840.1 - 1 694
          GU480842.1 - 1 694
          GU480845.1 - 1 694
          GU480849.1 - 1 696
          GU480850.1 - 1 695
          GU480864.1 - 1 694
          GU480868.1 - 1 694
          GU480878.1 - 1 694
          GU480880.1 - 1 694
          GU480883.1 - 1 694
          GU480884.1 - 1 693
          GU480885.1 - 1 695
          GU480886.1 - 1 694
          GU480889.1 - 1 694
          GU480896.1 - 1 694
          GU480899.1 - 1 695
          GU480902.1 - 1 694
          GU480905.1 - 1 694
          GU480906.1 - 1 694
          GU480908.1 - 1 694
          GU480911.1 - 1 694
          HQ122713.1 - 1 694
          HQ122714.1 - 1 694
          HQ122715.1 - 1 693
          HQ122716.1 - 1 694
          HQ122717.1 - 1 694
          HQ122718.1 - 1 694
          HQ122719.1 - 1 694
          HQ122720.1 - 1 694
          HQ122721.1 - 1 694
          HQ122750.1 - 1 694
          HQ122751.1 - 1 694
          HQ122752.1 - 1 694
          HQ122781.1 - 1 694
          HQ122782.1 - 1 694
          HQ122784.1 - 1 694
          HQ122785.1 - 1 694
          HQ122786.1 - 1 694
          HQ122787.1 - 1 694
          HQ122788.1 - 1 694
          HQ122789.1 - 1 694
          HQ122790.1 - 1 694
          HQ122822.1 - 1 694
          HQ122824.1 - 1 694
          HQ122826.1 - 1 694
          HQ122827.1 - 1 694
          HQ122841.1 - 1 694
          HQ122844.1 - 1 694
          HQ122847.1 - 1 694
          HQ122852.1 - 1 694
          HQ122853.1 - 1 694
          HQ122856.1 - 1 694
          HQ122864.1 - 1 694
          HQ122865.1 - 1 694
          HQ122866.1 - 1 694
          HQ122868.1 - 1 694
          HQ122869.1 - 1 694
          HQ122871.1 - 1 694
          HQ122873.1 - 1 693
          HQ122875.1 - 1 694
          HQ122876.1 - 1 694
          HQ122877.1 - 1 694
          HQ122878.1 - 1 694
          HQ122880.1 - 1 694
          HQ122884.1 - 1 694
          HQ122885.1 - 1 694
          HQ122887.1 - 1 694
          HQ122891.1 - 1 694
          HQ122892.1 - 1 694
          HQ122894.1 - 1 694
          HQ122895.1 - 1 694
          HQ122896.1 - 1 694
          HQ122897.1 - 1 694
          HQ122898.1 - 1 694
          HQ122899.1 - 1 694
          HQ122900.1 - 1 694
          HQ122901.1 - 1 695
          HQ122902.1 - 1 694
          Gene Symbol: POU5F1P3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_036440.1 1 692
          GenBank mRNA GU480903.1 - 1 692
          HQ122830.1 - 1 692

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          endodermal cell fate specification
          blastocyst development
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          response to wounding
          anatomical structure morphogenesis
          regulation of asymmetric cell division
          regulation of gene expression
          somatic stem cell population maintenance
          mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of gene silencing by miRNA
          transcription, DNA-templated
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          miRNA binding
          sequence-specific DNA binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-kzg96:80/100.66.78.128:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0