Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PVALB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pvalb
          Gene Name:
          parvalbumin
          Gene Aliases:
          PALB1, Pva
          Chromosome Location:
          Chr.7: 119428652 - 119443656 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.2005
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s129327

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pvalb
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_022499.2 NP_071944.1 1, 2 84
          XM_006241929.2 XP_006241991.1 2, 3 157
          GenBank mRNA BC126090.1 - 1, 2 84 7321065
          FQ212120.1 - 2, 3 147
          FQ214597.1 - 2, 3 145
          FQ214667.1 - 2, 3 146
          FQ214909.1 - 2, 3 145
          FQ215072.1 - 2, 3 145
          FQ215172.1 - 2, 3 145
          FQ215353.1 - 2, 3 145
          FQ215367.1 - 2, 3 145
          FQ215388.1 - 2, 3 145
          FQ215472.1 - 2, 3 145
          FQ215487.1 - 2, 3 145
          FQ215608.1 - 2, 3 146
          FQ215681.1 - 2, 3 145
          FQ216147.1 - 2, 3 145
          FQ216186.1 - 2, 3 145
          FQ216201.1 - 2, 3 146
          FQ216338.1 - 2, 3 146
          FQ216339.1 - 2, 3 145
          FQ216448.1 - 2, 3 145
          FQ216459.1 - 2, 3 145
          FQ216533.1 - 2, 3 145
          FQ216659.1 - 2, 3 145
          FQ216789.1 - 2, 3 145
          FQ216830.1 - 2, 3 145
          FQ216843.1 - 2, 3 145
          FQ216867.1 - 2, 3 145
          FQ216872.1 - 2, 3 145
          FQ216903.1 - 2, 3 147
          FQ216906.1 - 2, 3 142
          FQ216960.1 - 2, 3 145
          FQ216981.1 - 2, 3 145
          FQ217053.1 - 2, 3 145
          FQ217064.1 - 2, 3 145
          FQ217099.1 - 2, 3 145
          FQ217132.1 - 1, 2 146
          FQ217209.1 - 2, 3 144
          FQ217210.1 - 2, 3 145
          FQ217278.1 - 2, 3 145
          FQ217298.1 - 2, 3 146
          FQ217358.1 - 2, 3 145
          FQ217373.1 - 2, 3 146
          FQ217384.1 - 2, 3 145
          FQ217418.1 - 2, 3 146
          FQ217424.1 - 2, 3 145
          FQ217446.1 - 1, 2 113
          FQ217489.1 - 2, 3 145
          FQ217527.1 - 2, 3 145
          FQ217562.1 - 2, 3 145
          FQ217576.1 - 2, 3 145
          FQ217645.1 - 2, 3 144
          FQ217652.1 - 2, 3 146
          FQ217677.1 - 2, 3 146
          FQ217743.1 - 2, 3 144
          FQ217749.1 - 2, 3 146
          FQ217760.1 - 2, 3 146
          FQ217770.1 - 2, 3 145
          FQ217787.1 - 2, 3 146
          FQ217845.1 - 2, 3 145
          FQ217858.1 - 2, 3 145
          FQ217860.1 - 2, 3 146
          FQ217861.1 - 2, 3 145
          FQ217880.1 - 2, 3 147
          FQ217886.1 - 2, 3 145
          FQ217934.1 - 1, 2 87
          FQ217966.1 - 2, 3 145
          FQ217976.1 - 2, 3 145
          FQ217991.1 - 2, 3 145
          FQ218022.1 - 2, 3 145
          FQ218035.1 - 2, 3 145
          FQ218057.1 - 2, 3 145
          FQ223582.1 - 2, 3 145
          FQ223596.1 - 2, 3 145
          FQ223603.1 - 2, 3 146
          FQ223630.1 - 2, 3 142
          FQ223664.1 - 2, 3 146
          FQ223695.1 - 2, 3 145
          FQ223712.1 - 2, 3 146
          FQ223798.1 - 2, 3 147
          FQ223861.1 - 2, 3 145
          FQ223863.1 - 2, 3 145
          FQ223909.1 - 2, 3 145
          FQ223941.1 - 2, 3 145
          FQ223961.1 - 2, 3 145
          FQ223988.1 - 2, 3 144
          FQ223989.1 - 2, 3 145
          FQ223990.1 - 2, 3 145
          FQ224014.1 - 2, 3 145
          FQ224025.1 - 2, 3 146
          FQ224028.1 - 2, 3 145
          FQ224037.1 - 2, 3 145
          FQ224053.1 - 2, 3 145
          FQ224059.1 - 2, 3 145
          FQ224083.1 - 2, 3 145
          FQ224113.1 - 2, 3 145
          FQ224136.1 - 2, 3 145
          FQ224173.1 - 2, 3 145
          FQ224181.1 - 2, 3 145
          FQ224187.1 - 2, 3 145
          FQ224242.1 - 2, 3 146
          FQ224248.1 - 2, 3 143
          FQ224294.1 - 2, 3 145
          FQ224303.1 - 2, 3 146
          FQ224322.1 - 2, 3 145
          FQ224356.1 - 2, 3 145
          FQ224363.1 - 2, 3 145
          FQ224417.1 - 2, 3 145
          FQ224430.1 - 2, 3 145
          FQ224435.1 - 2, 3 143
          FQ224463.1 - 2, 3 146
          FQ224483.1 - 2, 3 145
          FQ224485.1 - 2, 3 145
          FQ224488.1 - 2, 3 146
          FQ224510.1 - 2, 3 145
          FQ224541.1 - 2, 3 145
          FQ224580.1 - 2, 3 145
          FQ224584.1 - 2, 3 146
          FQ224600.1 - 2, 3 145
          FQ224613.1 - 2, 3 145
          FQ224634.1 - 2, 3 145
          FQ224643.1 - 2, 3 145
          FQ224673.1 - 2, 3 146
          FQ224675.1 - 2, 3 145
          FQ224723.1 - 2, 3 147
          FQ224767.1 - 2, 3 145
          FQ224773.1 - 2, 3 147
          FQ224778.1 - 2, 3 145
          FQ224913.1 - 2, 3 145
          M12725.1 - 2, 3 144

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_013645, BC027424, X54613, S75909, S75910, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          calcium ion binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-m45b5:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0