Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PVALB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Pvalb
          Gene Name:
          parvalbumin
          Gene Aliases:
          PALB1, Pva
          Chromosome Location:
          Chr.7: 119428652 - 119443656 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.2005
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s129328

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 404.00
          Your Price
          Online offer: 391.65
          391.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Pvalb
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_022499.2 NP_071944.1 3 253
          XM_006241929.2 XP_006241991.1 4 326
          GenBank mRNA BC126090.1 - 3 253 7321065
          FQ212120.1 - 4 316
          FQ214597.1 - 4 314
          FQ214667.1 - 4 315
          FQ214909.1 - 4 314
          FQ215072.1 - 4 314
          FQ215101.1 - 2 150
          FQ215172.1 - 4 314
          FQ215250.1 - 4 315
          FQ215353.1 - 4 314
          FQ215367.1 - 4 314
          FQ215388.1 - 4 314
          FQ215455.1 - 4 314
          FQ215472.1 - 4 314
          FQ215487.1 - 4 314
          FQ215608.1 - 4 315
          FQ215681.1 - 4 314
          FQ216147.1 - 4 314
          FQ216186.1 - 4 314
          FQ216201.1 - 4 315
          FQ216260.1 - 4 314
          FQ216338.1 - 4 315
          FQ216339.1 - 4 314
          FQ216459.1 - 4 314
          FQ216533.1 - 4 314
          FQ216659.1 - 4 314
          FQ216789.1 - 4 314
          FQ216830.1 - 4 314
          FQ216843.1 - 4 314
          FQ216867.1 - 4 314
          FQ216872.1 - 4 314
          FQ216903.1 - 4 316
          FQ216906.1 - 4 311
          FQ216960.1 - 4 314
          FQ216981.1 - 4 314
          FQ217053.1 - 4 314
          FQ217064.1 - 4 314
          FQ217099.1 - 4 314
          FQ217132.1 - 3 315
          FQ217209.1 - 4 313
          FQ217210.1 - 4 314
          FQ217278.1 - 4 314
          FQ217298.1 - 4 315
          FQ217358.1 - 4 314
          FQ217373.1 - 4 315
          FQ217384.1 - 4 314
          FQ217418.1 - 4 315
          FQ217446.1 - 3 282
          FQ217489.1 - 4 314
          FQ217527.1 - 4 314
          FQ217562.1 - 4 314
          FQ217576.1 - 4 314
          FQ217645.1 - 4 313
          FQ217652.1 - 4 315
          FQ217677.1 - 4 315
          FQ217743.1 - 4 313
          FQ217749.1 - 4 315
          FQ217760.1 - 4 315
          FQ217770.1 - 4 314
          FQ217787.1 - 4 315
          FQ217845.1 - 4 314
          FQ217858.1 - 4 314
          FQ217860.1 - 4 315
          FQ217861.1 - 4 314
          FQ217880.1 - 4 316
          FQ217886.1 - 4 314
          FQ217934.1 - 3 256
          FQ217966.1 - 4 314
          FQ217976.1 - 4 314
          FQ217991.1 - 4 314
          FQ218022.1 - 4 314
          FQ218035.1 - 4 314
          FQ218057.1 - 4 314
          FQ223582.1 - 4 314
          FQ223596.1 - 4 314
          FQ223603.1 - 4 315
          FQ223630.1 - 4 311
          FQ223664.1 - 4 315
          FQ223669.1 - 2 148
          FQ223695.1 - 4 314
          FQ223712.1 - 4 315
          FQ223798.1 - 4 316
          FQ223861.1 - 4 314
          FQ223863.1 - 4 314
          FQ223909.1 - 4 314
          FQ223941.1 - 4 314
          FQ223961.1 - 4 314
          FQ223988.1 - 4 313
          FQ223989.1 - 4 314
          FQ223990.1 - 4 314
          FQ224014.1 - 4 314
          FQ224025.1 - 4 315
          FQ224028.1 - 4 314
          FQ224037.1 - 4 314
          FQ224053.1 - 4 314
          FQ224059.1 - 4 314
          FQ224083.1 - 4 314
          FQ224113.1 - 4 314
          FQ224136.1 - 4 314
          FQ224173.1 - 4 314
          FQ224187.1 - 4 314
          FQ224242.1 - 4 315
          FQ224248.1 - 4 312
          FQ224294.1 - 4 314
          FQ224303.1 - 4 315
          FQ224322.1 - 4 314
          FQ224356.1 - 4 314
          FQ224363.1 - 4 314
          FQ224417.1 - 4 314
          FQ224430.1 - 4 314
          FQ224435.1 - 4 312
          FQ224463.1 - 4 315
          FQ224483.1 - 4 314
          FQ224485.1 - 4 314
          FQ224488.1 - 4 315
          FQ224510.1 - 4 314
          FQ224541.1 - 4 314
          FQ224580.1 - 4 314
          FQ224584.1 - 4 315
          FQ224600.1 - 4 314
          FQ224613.1 - 4 314
          FQ224634.1 - 4 314
          FQ224673.1 - 4 315
          FQ224675.1 - 4 314
          FQ224723.1 - 4 316
          FQ224767.1 - 4 314
          FQ224773.1 - 4 316
          FQ224778.1 - 4 314
          FQ224913.1 - 4 314
          M12725.1 - 4 313

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          calcium ion binding
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8bm5m:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0