Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TCF7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TCF7
          Gene Name:
          transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box)
          Gene Aliases:
          TCF-1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 134114703 - 134148229 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.573153
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s13878

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TCF7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001134851.2 NP_001128323.2 3 238
          NM_003202.3 NP_003193.2 4 682
          NM_201632.3 NP_963963.1 3 238
          NM_201634.3 NP_963965.1 3 238
          NM_213648.3 NP_998813.1 2 472
          NR_033449.1 2 473
          XM_006714678.3 XP_006714741.1 4 690
          XM_006714679.3 XP_006714742.1 4 690
          XM_006714680.3 XP_006714743.1 4 690
          XM_006714682.2 XP_006714745.1 4 690
          XM_006714684.2 XP_006714747.1 4 690
          XM_006714685.3 XP_006714748.1 3 235
          XM_006714686.3 XP_006714749.1 3 237
          XM_006714687.3 XP_006714750.1 2 102
          XM_011543604.2 XP_011541906.1 4 690
          XM_011543606.1 XP_011541908.1 4 690
          XM_011543607.2 XP_011541909.1 2 6178
          XM_011543608.2 XP_011541910.1 2 2223
          XM_011543609.2 XP_011541911.1 2 184
          XM_011543610.2 XP_011541912.1 2 223
          XM_011543611.2 XP_011541913.1 2 1117
          XM_011543612.2 XP_011541914.1 2 184
          XM_011543613.2 XP_011541915.1 2 223
          XM_017009789.1 XP_016865278.1 3 235
          XM_017009790.1 XP_016865279.1 2 1117
          GenBank mRNA AK057580.1 - 2 473
          AK093530.1 - 2 343
          AL832816.1 - 4 398
          AL834166.1 - 3 206
          BC048769.1 - 4 682 6063270
          BC072023.1 - 4 617 6292932
          DA627229.1 - 3 238
          DB137814.1 - 2 469
          DB145426.1 - 3 238
          X59869.1 - 3 220
          X59870.1 - 3 220
          X59871.1 - 3 220
          Z47361.1 - 2 142
          Z47362.1 - 2 142

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          immune response
          neural tube development
          embryonic genitalia morphogenesis
          T cell receptor V(D)J recombination
          regulation of cell proliferation
          canonical Wnt signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process
          alpha-beta T cell differentiation
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic hindgut morphogenesis
          canonical Wnt signaling pathway
          cellular response to interleukin-4
          beta-catenin-TCF complex assembly
          core promoter binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0