Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other BAG6 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          BAG6
          Gene Name:
          BCL2 associated athanogene 6
          Gene Aliases:
          BAG-6, BAT3, D6S52E, G3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31639028 - 31660900 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.440900
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s15466

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: BAG6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001098534.1 NP_001092004.1 4, 5 578
          NM_001199697.1 NP_001186626.1 4, 5 708
          NM_001199698.1 NP_001186627.1 4, 5 708
          NM_004639.3 NP_004630.3 4, 5 732
          NM_080702.2 NP_542433.1 4, 5 708
          NM_080703.2 NP_542434.1 4, 5 732
          XM_011514892.2 XP_011513194.1 4, 5 1691
          XM_017011275.1 XP_016866764.1 4, 5 1691
          XM_017011276.1 XP_016866765.1 4, 5 681
          XM_017011277.1 XP_016866766.1 4, 5 541
          XM_017011278.1 XP_016866767.1 4, 5 616
          XM_017011279.1 XP_016866768.1 4, 5 1011
          XM_017011280.1 XP_016866769.1 4, 5 583
          XM_017011281.1 XP_016866770.1 4, 5 745
          XM_017011282.1 XP_016866771.1 4, 5 537
          XM_017011283.1 XP_016866772.1 4, 5 1691
          XM_017011284.1 XP_016866773.1 4, 5 1691
          XM_017011285.1 XP_016866774.1 4, 5 535
          XM_017011286.1 XP_016866775.1 4, 5 554
          XM_017011287.1 XP_016866776.1 4, 5 1691
          XM_017011288.1 XP_016866777.1 4, 5 535
          XM_017011289.1 XP_016866778.1 4, 5 1691
          XM_017011290.1 XP_016866779.1 4, 5 1691
          XM_017011291.1 XP_016866780.1 4, 5 1691
          XM_017011292.1 XP_016866781.1 4, 5 1691
          XM_017011293.1 XP_016866782.1 4, 5 535
          XM_017011294.1 XP_016866783.1 4, 5 1691
          XM_017011295.1 XP_016866784.1 4, 5 1691
          XM_017011296.1 XP_016866785.1 4, 5 1691
          XM_017011297.1 XP_016866786.1 4, 5 535
          XM_017011298.1 XP_016866787.1 4, 5 1691
          GenBank mRNA AK302695.1 - 4, 5 659
          AK304879.1 - 4, 5 659
          BC003133.1 - 4, 5 626 2957896
          BX384328.2 - 4, 5 711
          BX647244.1 - 4, 5 586
          CX758454.1 - 4, 5 553
          M33519.1 - 4, 5 667

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001033968, NM_053609, XM_006256086, XM_006256087, XM_006256093, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001252469, NM_001252468, NM_057171, BC037051, AK170134, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          immune system process
          ubiquitin-dependent protein catabolic process
          transport
          synaptonemal complex assembly
          spermatogenesis
          brain development
          embryo development
          covalent chromatin modification
          internal peptidyl-lysine acetylation
          cell differentiation
          lung development
          negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          regulation of cell proliferation
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of proteolysis
          protein stabilization
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress
          tail-anchored membrane protein insertion into ER membrane
          positive regulation of ERAD pathway
          maintenance of unfolded protein involved in ERAD pathway
          protein localization to cytosolic proteasome complex involved in ERAD pathway
          protein binding
          Hsp70 protein binding
          polyubiquitin binding
          ubiquitin protein ligase binding
          ribosome binding
          misfolded protein binding
          proteasome binding
          ubiquitin-specific protease binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0