Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PRKDC SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Prkdc
Gene Name:
protein kinase, DNA activated, catalytic polypeptide
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.11: 89293547 - 89510947 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
-
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s166222
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
InVivo | 5 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
4390771
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Prkdc
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
XM_003751100.3
XP_003751148.1
24
3033
XM_008768933.1
XP_008767155.1
24
3034
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
protein modifying enzyme
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
telomere maintenance
double-strand break repair via homologous recombination
somitogenesis
negative regulation of protein phosphorylation
B cell lineage commitment
pro-B cell differentiation
T cell lineage commitment
immunoglobulin production
negative regulation of immunoglobulin production
positive regulation of immune system process
double-strand break repair
double-strand break repair via nonhomologous end joining
protein phosphorylation
brain development
heart development
intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
response to ionizing radiation
response to gamma radiation
response to activity
phosphorylation
peptidyl-serine phosphorylation
lymphocyte differentiation
protein destabilization
cellular response to insulin stimulus
T cell differentiation in thymus
V(D)J recombination
immunoglobulin V(D)J recombination
T cell receptor V(D)J recombination
ectopic germ cell programmed cell death
regulation of circadian rhythm
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of fibroblast proliferation
spleen development
thymus development
positive regulation of developmental growth
signal transduction involved in mitotic G1 DNA damage checkpoint
negative regulation of cellular senescence
negative regulation of response to gamma radiation
molecular_function
DNA binding
double-stranded DNA binding
protein serine/threonine kinase activity
DNA-dependent protein kinase activity
ATP binding
transcription factor binding
kinase activity
enzyme binding
poly(A) RNA binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0