Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other GIT2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
GIT2
Gene Name:
GIT ArfGAP 2
Gene Aliases:
CAT-2, CAT2, PKL
Chromosome Location:
Chr.12: 109929792 - 109996389 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.434996
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s18976
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: GIT2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001135213.1
NP_001128685.1
6, 7
782
NM_001135214.1
NP_001128686.1
6, 7
782
NM_014776.3
NP_055591.2
6, 7
782
NM_057169.3
NP_476510.1
6, 7
782
NM_057170.3
NP_476511.1
6, 7
782
NM_139201.2
NP_631940.2
6, 7
782
XM_005253997.3
XP_005254054.1
6, 7
777
XM_005254000.3
XP_005254057.1
6, 7
777
XM_006719707.3
XP_006719770.1
6, 7
777
XM_006719708.3
XP_006719771.1
6, 7
777
XM_006719709.3
XP_006719772.1
6, 7
777
XM_006719712.3
XP_006719775.1
6, 7
777
XM_006719713.3
XP_006719776.1
6, 7
774
XM_006719714.3
XP_006719777.1
6, 7
777
XM_017020258.1
XP_016875747.1
6, 7
777
XM_017020259.1
XP_016875748.1
6, 7
774
XM_017020260.1
XP_016875749.1
6, 7
774
XM_017020261.1
XP_016875750.1
6, 7
772
GenBank mRNA
AB451294.1
-
6, 7
617
AB451428.1
-
6, 7
617
AF124491.1
-
6, 7
617
AK222736.1
-
6, 7
689
AK303198.1
-
5, 6
483
AK304240.1
-
6, 7
766
AK308304.1
-
6, 7
697
BC001379.2
-
6, 7
682
3051069
BC014223.2
-
5, 6
533
BT007312.1
-
6, 7
617
CR533568.1
-
6, 7
617
D63482.2
-
6, 7
688
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
positive regulation of GTPase activity
behavioral response to pain
GTPase activator activity
protein binding
protein complex binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0