Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABI2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABI2
Gene Name:
abl-interactor 2
Gene Aliases:
ABI-2, ABI2B, AIP-1, AblBP3, SSH3BP2, argBP1, argBPIA, argBPIB
Chromosome Location:
Chr.2: 203327874 - 203432173 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.471156
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s19769
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABI2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001282925.1
NP_001269854.1
2
543
NM_001282926.1
NP_001269855.1
2
543
NM_001282927.1
NP_001269856.1
1
143
NM_001282932.1
NP_001269861.1
2
539
NM_005759.5
NP_005750.4
2
543
XM_005246217.2
XP_005246274.1
2
908
XM_005246218.2
XP_005246275.1
2
908
XM_005246221.2
XP_005246278.1
2
908
XM_005246225.2
XP_005246282.1
2
908
XM_005246226.2
XP_005246283.1
2
908
XM_006712174.2
XP_006712237.1
2
908
XM_006712177.2
XP_006712240.1
2
908
XM_006712179.2
XP_006712242.1
2
908
XM_006712180.2
XP_006712243.1
2
908
XM_006712181.2
XP_006712244.1
2
908
XM_006712182.2
XP_006712245.1
2
908
XM_006712185.1
XP_006712248.1
2
908
XM_006712186.2
XP_006712249.1
2
908
XM_011510472.2
XP_011508774.1
2
908
XM_011510473.2
XP_011508775.1
1
150
XM_017003118.1
XP_016858607.1
2
908
XM_017003119.1
XP_016858608.1
2
908
XM_017003120.1
XP_016858609.1
2
908
XM_017003121.1
XP_016858610.1
2
908
XM_017003122.1
XP_016858611.1
2
908
XM_017003123.1
XP_016858612.1
2
908
XM_017003124.1
XP_016858613.1
2
908
XM_017003125.1
XP_016858614.1
2
908
XM_017003126.1
XP_016858615.1
2
908
XM_017003127.1
XP_016858616.1
2
908
XM_017003128.1
XP_016858617.1
2
908
XM_017003129.1
XP_016858618.1
2
908
XM_017003130.1
XP_016858619.1
2
908
XM_017003131.1
XP_016858620.1
2
908
XM_017003132.1
XP_016858621.1
2
908
XM_017003133.1
XP_016858622.1
2
908
XM_017003134.1
XP_016858623.1
2
908
XM_017003135.1
XP_016858624.1
2
908
XM_017003136.1
XP_016858625.1
2
908
XM_017003137.1
XP_016858626.1
2
908
XM_017003138.1
XP_016858627.1
2
908
XM_017003139.1
XP_016858628.1
2
908
XM_017003140.1
XP_016858629.1
2
908
XM_017003141.1
XP_016858630.1
2
908
XM_017003142.1
XP_016858631.1
2
908
XM_017003143.1
XP_016858632.1
2
908
XM_017003144.1
XP_016858633.1
2
908
XM_017003145.1
XP_016858634.1
2
908
XM_017003146.1
XP_016858635.1
2
908
GenBank mRNA
AF260261.1
-
2
267
AK299824.1
-
2
387
AK302853.1
-
2
465
AK316000.1
-
2
373
BC001439.2
-
2
292
3138341
BT009920.1
-
2
267
DC376086.1
-
2
392
U23435.1
-
1
104
U31089.1
-
1
12
X95632.1
-
2
367
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
movement of cell or subcellular component
cytoskeleton organization
actin polymerization or depolymerization
viral process
cell migration
Rac protein signal transduction
peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
DNA binding
protein binding
cytoskeletal adaptor activity
SH3 domain binding
kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
Rac GTPase binding
proline-rich region binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hdb68:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0