Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAPN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Capn3
          Gene Name:
          calpain 3
          Gene Aliases:
          AI323605, Capa-3, Capa3, Lp82, p94
          Chromosome Location:
          Chr.2: 120463593 - 120504919 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.458021
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s201116

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Capn3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001109761.2 NP_001103231.1 19, 20 2117
          NM_001177799.1 NP_001171270.1 19, 20 2384
          NM_007601.3 NP_031627.2 22, 23 2660
          GenBank mRNA AF091998.1 - 19, 20 2081
          AF127766.2 - 19, 20 2104
          AK049994.1 - 9, 10 546
          AK079673.1 - 4, 5 336
          AK088613.1 - 7, 8 871
          BC090661.1 - 19, 20 2117 30681055
          BC139790.1 - 22, 23 2380 40047690
          X92523.1 - 22, 23 2380

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          autolysis
          protein complex assembly
          proteolysis
          positive regulation of satellite cell activation involved in skeletal muscle regeneration
          response to muscle activity
          myofibril assembly
          negative regulation of protein sumoylation
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          sarcomere organization
          regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of catalytic activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to calcium ion
          muscle structure development
          G1 to G0 transition involved in cell differentiation
          cellular response to calcium ion
          cellular response to salt stress
          protein localization to membrane
          self proteolysis
          sodium-dependent self proteolysis
          catalytic activity
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          receptor binding
          calcium ion binding
          protein binding
          peptidase activity
          cysteine-type peptidase activity
          structural constituent of muscle
          hydrolase activity
          enzyme binding
          sodium ion binding
          titin binding
          protein complex scaffold
          metal ion binding
          ligase regulator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bz4hs:80/100.66.77.47:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0