Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACNAT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Acnat2
          Gene Name:
          acyl-coenzyme A amino acid N-acyltransferase 2
          Gene Aliases:
          C730036D15Rik
          Chromosome Location:
          Chr.4: 49375341 - 49408151 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.35071
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s202084

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Acnat2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_145368.2 NP_663343.2 5 1014
          GenBank mRNA AK050308.1 - 5 1014
          AK050357.1 - 6 1011
          BC010829.1 - 3 858 4220620
          EU564338.1 - 3 887

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase hydrolase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid metabolic process
          fatty acid metabolic process
          acyl-CoA metabolic process
          biological_process
          molecular_function
          dihydrolipoamide branched chain acyltransferase activity
          sterol O-acyltransferase activity
          N-acetyltransferase activity
          O-acyltransferase activity
          palmitoleoyl [acyl-carrier-protein]-dependent acyltransferase activity
          carnitine O-acyltransferase activity
          acetyltransferase activity
          C-acyltransferase activity
          palmitoyltransferase activity
          N-acyltransferase activity
          acylglycerol O-acyltransferase activity
          serine O-acyltransferase activity
          O-acetyltransferase activity
          O-octanoyltransferase activity
          octanoyltransferase activity
          O-palmitoyltransferase activity
          S-acyltransferase activity
          S-acetyltransferase activity
          S-malonyltransferase activity
          malonyltransferase activity
          C-palmitoyltransferase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring acyl groups
          succinyltransferase activity
          N-succinyltransferase activity
          O-succinyltransferase activity
          S-succinyltransferase activity
          sinapoyltransferase activity
          O-sinapoyltransferase activity
          thiolester hydrolase activity
          peptidyl-lysine N6-myristoyltransferase activity
          peptidyl-lysine N6-palmitoyltransferase activity
          benzoyl acetate-CoA thiolase activity
          3-hydroxybutyryl-CoA thiolase activity
          3-ketopimelyl-CoA thiolase activity
          N-palmitoyltransferase activity
          myristoyltransferase activity
          acyl-CoA N-acyltransferase activity
          protein-cysteine S-myristoyltransferase activity
          protein-cysteine S-acyltransferase activity
          dihydrolipoamide S-acyltransferase activity
          glucosaminyl-phosphotidylinositol O-acyltransferase activity
          ergosterol O-acyltransferase activity
          lanosterol O-acyltransferase activity
          naphthyl-2-oxomethyl-succinyl-CoA succinyl transferase activity
          2,4,4-trimethyl-3-oxopentanoyl-CoA 2-C-propanoyl transferase activity
          2-methylhexanoyl-CoA C-acetyltransferase activity
          butyryl-CoA 2-C-propionyltransferase activity
          2,6-dimethyl-5-methylene-3-oxo-heptanoyl-CoA C-acetyltransferase activity
          L-2-aminoadipate N-acetyltransferase activity
          UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] glucosamine N-acyltransferase activity
          keto acid formate lyase activity
          Ras palmitoyltransferase activity
          azetidine-2-carboxylic acid acetyltransferase activity
          peptidyl-lysine N-acetyltransferase activity, acting on acetyl phosphate as donor
          acetyl-CoA:L-lysine N6-acetyltransferase

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0