Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CARM1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CARM1
          Gene Name:
          coactivator associated arginine methyltransferase 1
          Gene Aliases:
          PRMT4
          Chromosome Location:
          Chr.19: 10871577 - 10923078 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.323213
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s20577
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CARM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_199141.1 NP_954592.1 11, 12 1467
          XM_005259708.4 XP_005259765.1 11, 12 1433
          XM_011527638.2 XP_011525940.1 10, 11 1223
          GenBank mRNA AF055027.1 - 6, 7 642
          AL833242.1 - 11, 12 1260
          BC046240.1 - 764

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00406354_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of growth plate cartilage chondrocyte proliferation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          viral process
          histone methylation
          peptidyl-arginine methylation, to asymmetrical-dimethyl arginine
          intracellular estrogen receptor signaling pathway
          negative regulation of protein binding
          regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
          histone H3-R2 methylation
          histone H3-R17 methylation
          cellular lipid metabolic process
          positive regulation of fat cell differentiation
          response to cAMP
          endochondral bone morphogenesis
          regulation of mRNA binding
          negative regulation of dendrite development
          transcription coactivator activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          protein methyltransferase activity
          histone-arginine N-methyltransferase activity
          protein-arginine N-methyltransferase activity
          ligand-dependent nuclear receptor transcription coactivator activity
          protein-arginine omega-N asymmetric methyltransferase activity
          histone methyltransferase activity (H3-R17 specific)
          histone methyltransferase activity
          protein homodimerization activity
          transcription regulatory region DNA binding
          lysine-acetylated histone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0