Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CPEB3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CPEB3
          Gene Name:
          cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 92046692 - 92291118 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.131683
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s22498

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CPEB3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001178137.1 NP_001171608.1 3 1203
          NM_014912.4 NP_055727.3 3 1285
          XM_005269630.4 XP_005269687.1 3 1285
          XM_006717714.3 XP_006717777.1 3 1203
          XM_006717715.3 XP_006717778.1 3 1285
          XM_011539514.2 XP_011537816.1 3 1285
          XM_011539515.2 XP_011537817.1 3 1285
          XM_011539517.2 XP_011537819.1 3 1285
          XM_011539518.2 XP_011537820.1 3 1285
          XM_011539519.2 XP_011537821.1 3 1285
          XM_011539520.2 XP_011537822.1 3 1285
          XM_011539522.2 XP_011537824.1 3 1285
          XM_011539523.2 XP_011537825.1 3 1285
          GenBank mRNA AB023157.1 - 3 1170
          AK127060.1 - 2 206
          AK302576.1 - 3 1272
          BC036444.2 - 3 1254 4838004

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          mRNA polyadenylation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          translation
          long-term memory
          negative regulation of translation
          positive regulation of translation
          regulation of synaptic plasticity
          positive regulation of nuclear-transcribed mRNA poly(A) tail shortening
          regulation of dendritic spine development
          positive regulation of dendritic spine development
          3'-UTR-mediated mRNA destabilization
          cellular response to amino acid stimulus
          positive regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay
          negative regulation of cytoplasmic translational elongation
          positive regulation of mRNA polyadenylation
          negative regulation of cytoplasmic translation
          nucleotide binding
          translation repressor activity, nucleic acid binding
          RNA binding
          mRNA 3'-UTR binding
          protein binding
          translation factor activity, RNA binding
          RNA stem-loop binding
          mRNA 3'-UTR AU-rich region binding
          ribosome binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0