Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TARP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TARP TRGC2 TRGV9
          Gene Name:
          TCR gamma alternate reading frame protein
          T cell receptor gamma constant 2
          T cell receptor gamma variable 9
          Gene Aliases:
          CD3G, TCRG, TCRGC1, TCRGC2, TCRGV
          TCRGC2, TRGC2(2X), TRGC2(3X)
          TCRGV9, TRGC1, V2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38239577 - 38276741 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38240024 - 38249572 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.7: 38317017 - 38317492 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.534032
          Hs.731375
          Hs.534032
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          siRNA ID s226672

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TARP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003799.1 NP_001003799.1 2 118
          NM_001003806.1 NP_001003806.1 2 118
          XM_011515407.2 XP_011513709.1 3 338
          XM_017012227.1 XP_016867716.1 2 328
          XM_017012229.1 XP_016867718.1 2 540
          XM_017012230.1 XP_016867719.1 2 144
          GenBank mRNA AF151103.1 - 2 118
          BC030554.1 - 4 802
          BC105589.1 - 3 336 4272944
          BF674593.1 - 2 108
          EU395807.1 - 2 97
          JQ956403.1 - 3 260
          KC170727.1 - 5 475
          M16804.1 - 3 397
          M17325.1 - 1 37
          M27331.1 - 1 58
          M27334.1 - 1 58
          S60779.1 - 3 598
          S60780.1 - 3 584
          X06774.1 - 4 578
          X06775.1 - 2 148
          X06776.1 - 3 333
          X72500.1 - 4 484
          X74774.1 - 3 584
          X74775.1 - 2 418
          Z11169.1 - 3 207
          Z11170.1 - 3 204
          Z11171.1 - 3 198
          Z11172.1 - 3 210
          Z11173.1 - 3 194
          Z11174.1 - 3 207
          Z11175.1 - 3 201
          Z11176.1 - 3 204
          Z11177.1 - 3 207
          Z11178.1 - 3 204
          Z11179.1 - 3 210
          Z11180.1 - 3 207
          Z11181.1 - 3 210
          Z11182.1 - 3 207
          Z11183.1 - 3 210
          Z11184.1 - 3 210
          Z11185.1 - 3 204
          Z11186.1 - 3 207
          Z11187.1 - 3 204
          Z11188.1 - 3 207
          Z11189.1 - 3 207
          Z11190.1 - 3 207
          Z11191.1 - 3 203
          Z11192.1 - 3 207
          Z11193.1 - 3 201
          Z11194.1 - 3 201
          Z11195.1 - 3 201
          Z11196.1 - 3 210
          Z11197.1 - 3 203
          Z11198.1 - 3 204
          Z11199.1 - 3 204
          Z11200.1 - 3 210
          Z11201.1 - 3 207
          Z11202.1 - 3 207
          Z11203.1 - 3 207
          Z11204.1 - 3 210
          Z11205.1 - 3 195
          Z11206.1 - 3 204
          Z11208.1 - 3 195
          Z11209.1 - 3 204
          Z11210.1 - 3 198
          Z11211.1 - 3 207
          Z11212.1 - 3 199
          Z11213.1 - 3 221
          Z11214.1 - 3 192
          Z11215.1 - 3 198
          Z11216.1 - 3 204
          Z11217.1 - 3 204
          Z11218.1 - 3 189
          Z11219.1 - 3 198
          Z11220.1 - 3 207
          Z11221.1 - 3 207
          Z11222.1 - 3 195
          Z11223.1 - 3 213
          Z11224.1 - 3 207
          Z11225.1 - 3 210
          Z11226.1 - 3 207
          Z11227.1 - 3 207
          Z11228.1 - 3 198
          Z11229.1 - 3 183
          Z11230.1 - 3 206
          Z11231.1 - 3 210
          Z11232.1 - 3 220
          Z11233.1 - 3 213
          Z11234.1 - 3 192
          Z11235.1 - 3 207
          Z11236.1 - 3 213
          Z11238.1 - 3 207
          Z11239.1 - 3 207
          Z11241.1 - 3 207
          Z11242.1 - 3 207
          Z11243.1 - 3 213
          Z11244.1 - 3 205
          Z11245.1 - 3 207
          Z11246.1 - 3 207
          Z11247.1 - 3 207
          Z11248.1 - 3 207
          Z11249.1 - 3 207
          Z11250.1 - 3 207
          Z11251.1 - 3 207
          Z11252.1 - 3 207
          Z11253.1 - 3 210
          Z11254.1 - 3 195
          Z11255.1 - 3 201
          Z11256.1 - 3 219
          Z11257.1 - 3 207
          Z11258.1 - 3 195
          Z11259.1 - 3 198
          Z11261.1 - 3 189
          Z11262.1 - 3 215
          Z11263.1 - 3 208
          Z11264.1 - 3 192
          Z11265.1 - 3 201
          Z11266.1 - 3 207
          Z11267.1 - 3 192
          Z11268.1 - 3 186
          Z11269.1 - 3 198
          Z11270.1 - 3 197
          Z11271.1 - 3 195
          Z11272.1 - 3 207
          Z11273.1 - 3 204
          Z11274.1 - 3 210
          Z11275.1 - 3 207
          Z11276.1 - 3 216
          Z11277.1 - 3 207
          Z11278.1 - 3 210
          Z11279.1 - 3 207
          Z11280.1 - 3 207
          Z11281.1 - 3 210
          Z11282.1 - 3 207
          Z11283.1 - 3 207
          Z11284.1 - 3 207
          Z11285.1 - 3 207
          Z11286.1 - 3 207
          Z11287.1 - 3 210
          Z11288.1 - 3 210
          Z11289.1 - 3 192
          Z11290.1 - 3 195
          Z11291.1 - 3 210
          Z11292.1 - 3 210
          Z11294.1 - 3 207
          Z11295.1 - 3 189
          Z11296.1 - 3 207
          Z11297.1 - 3 207
          Z11298.1 - 3 204
          Z11299.1 - 3 207
          Z11300.1 - 3 204
          Z11301.1 - 3 207
          Z11302.1 - 3 207
          Z11303.1 - 3 207
          Z11304.1 - 3 207
          Z11305.1 - 3 210
          Z11306.1 - 3 214
          Z11307.1 - 3 204
          Z11308.1 - 3 213
          Z11309.1 - 3 195
          Z11310.1 - 3 204
          Z11311.1 - 3 195
          Z11312.1 - 3 207
          Z11313.1 - 3 207
          Z11314.1 - 3 210
          Z11315.1 - 3 195
          Z11316.1 - 3 207
          Z11318.1 - 3 198
          Z11319.1 - 3 207
          Z11320.1 - 3 198
          Z11321.1 - 3 207
          Z11322.1 - 3 207
          Z11323.1 - 3 207
          Z11324.1 - 3 204
          Z11325.1 - 3 201
          Z11326.1 - 3 207
          Z11327.1 - 3 210
          Z11328.1 - 3 210
          Z11329.1 - 3 195
          Z11330.1 - 3 201
          Z11331.1 - 3 207
          Z11332.1 - 3 207
          Z11333.1 - 3 207
          Z11334.1 - 3 207
          Z11335.1 - 3 207
          Z11336.1 - 3 207
          Z11337.1 - 3 207
          Z11338.1 - 3 206
          Z11339.1 - 3 207
          Z11340.1 - 3 195
          Z11341.1 - 3 210
          Z11342.1 - 3 192
          Z11343.1 - 3 207
          Z11344.1 - 3 207
          Z11345.1 - 3 204
          Z11346.1 - 3 207
          Z11347.1 - 3 210
          Z11348.1 - 3 207
          Z11349.1 - 3 207
          Z11350.1 - 3 210
          Z11351.1 - 3 207
          Z11352.1 - 3 207
          Z11353.1 - 3 207
          Z11354.1 - 3 207
          Z11355.1 - 3 213
          Z11356.1 - 3 198
          Z11357.1 - 3 206
          Z11358.1 - 3 203
          Z11359.1 - 3 210
          Z11360.1 - 3 207
          Z11361.1 - 3 207
          Z11362.1 - 3 210
          Z11363.1 - 3 207
          Z11364.1 - 3 207
          Z11365.1 - 3 201
          Z11366.1 - 3 198
          Z11367.1 - 3 207
          Z11368.1 - 3 207
          Z11369.1 - 3 210
          Z11370.1 - 3 198
          Z11371.1 - 3 210
          Z11372.1 - 3 207
          Z11373.1 - 3 207
          Z11374.1 - 3 204
          Z11375.1 - 3 207
          Z11376.1 - 3 207
          Z11377.1 - 3 198
          Z11379.1 - 3 210
          Z11380.1 - 3 192
          Z11381.1 - 3 210
          Z11382.1 - 3 207
          Z11383.1 - 3 208
          Z11384.1 - 3 207
          Z11386.1 - 3 201
          Z11387.1 - 3 213
          Z11388.1 - 4 207
          Z11389.1 - 3 195
          Z11390.1 - 3 210
          Z11391.1 - 3 210
          Z11392.1 - 3 207
          Z11393.1 - 3 198
          Z11394.1 - 3 207
          Z11395.1 - 3 210
          Z11396.1 - 3 207
          Z11397.1 - 3 207
          Z11398.1 - 3 201
          Z11399.1 - 3 210
          Z11400.1 - 3 207
          Z11401.1 - 3 207
          Z11402.1 - 3 207
          Z11403.1 - 3 204
          Z11404.1 - 3 198
          Z11405.1 - 3 210
          Z11406.1 - 3 195
          Z11407.1 - 3 210
          Z11408.1 - 3 216
          Z11409.1 - 3 210
          Z11410.1 - 3 210
          Gene Symbol: TRGC2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA M13231.1 - 4 467
          Gene Symbol: TRGV9
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA BC062761.1 - 2 113
          BC072387.1 - 3 435
          BC072396.1 - 5 861
          M16768.1 - 4 621

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8rxhs:80/100.66.78.116:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0