Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NF1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NF1
          Gene Name:
          neurofibromin 1
          Gene Aliases:
          NFNS, VRNF, WSS
          Chromosome Location:
          Chr.17: 31094927 - 31377677 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.113577
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s227387

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NF1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000267.3 NP_000258.1 21, 22 3233
          NM_001042492.2 NP_001035957.1 21, 22 3233
          XM_005257983.2 XP_005258040.1 21, 22 3183
          XM_005257984.2 XP_005258041.1 21, 22 3183
          XM_006721922.2 XP_006721985.1 22, 23 3213
          XM_006721924.2 XP_006721987.1 22, 23 3213
          XM_006721925.2 XP_006721988.1 22, 23 3213
          XM_006721926.3 XP_006721989.1 22, 23 3213
          XM_011524852.2 XP_011523154.1 22, 23 3210
          XM_011524857.2 XP_011523159.1 22, 23 3213
          XM_017024689.1 XP_016880178.1 22, 23 3213
          XM_017024690.1 XP_016880179.1 22, 23 3213
          GenBank mRNA BC144643.1 - 21, 22 2952
          BX537850.1 - 19, 20 2625
          M38106.1 - 13, 14 1848
          M38107.1 - 13, 14 1848
          M82814.1 - 21, 22 3061
          M89914.1 - 21, 22 3047

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          GTPase-activating protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          MAPK cascade
          osteoblast differentiation
          metanephros development
          response to hypoxia
          liver development
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          regulation of cell-matrix adhesion
          negative regulation of cell-matrix adhesion
          negative regulation of protein kinase activity
          cell communication
          Ras protein signal transduction
          negative regulation of neuroblast proliferation
          brain development
          peripheral nervous system development
          heart development
          skeletal muscle tissue development
          visual learning
          extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of gene expression
          Schwann cell development
          phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          negative regulation of angiogenesis
          spinal cord development
          amygdala development
          forebrain astrocyte development
          neural tube development
          cerebral cortex development
          myelination in peripheral nervous system
          actin cytoskeleton organization
          extracellular matrix organization
          collagen fibril organization
          adrenal gland development
          negative regulation of cell migration
          regulation of synaptic transmission, GABAergic
          cellular response to heat
          negative regulation of Rac protein signal transduction
          wound healing
          negative regulation of transcription factor import into nucleus
          positive regulation of apoptotic process
          regulation of GTPase activity
          negative regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of MAPK cascade
          pigmentation
          positive regulation of neuron apoptotic process
          regulation of blood vessel endothelial cell migration
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of bone resorption
          negative regulation of osteoclast differentiation
          regulation of glial cell differentiation
          positive regulation of adenylate cyclase activity
          regulation of angiogenesis
          negative regulation of Ras protein signal transduction
          negative regulation of neurotransmitter secretion
          negative regulation of fibroblast proliferation
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          sympathetic nervous system development
          camera-type eye morphogenesis
          negative regulation of astrocyte differentiation
          negative regulation of oligodendrocyte differentiation
          smooth muscle tissue development
          artery morphogenesis
          forebrain morphogenesis
          cognition
          gamma-aminobutyric acid secretion, neurotransmission
          glutamate secretion, neurotransmission
          observational learning
          regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          GTPase activator activity
          protein binding
          phosphatidylethanolamine binding
          phosphatidylcholine binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-zjghb:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0