Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PTPRJ SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PTPRJ
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type J
          Gene Aliases:
          CD148, DEP1, HPTPeta, R-PTP-ETA, SCC1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 47980504 - 48170842 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.318547
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s230207

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PTPRJ
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001098503.1 NP_001091973.1 7 1537
          NM_002843.3 NP_002834.3 7 1537
          XM_017018083.1 XP_016873572.1 6 1268
          XM_017018084.1 XP_016873573.1 7 1650
          XM_017018085.1 XP_016873574.1 7 1149
          GenBank mRNA AL359057.1 - 7 1361
          BC063417.1 - 7 1293
          D37781.1 - 7 1526
          U10886.1 - 7 1531

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cell proliferation
          negative regulation of platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          regulation of cell adhesion
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of cell migration
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          negative regulation of vascular permeability
          negative regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of cell adhesion
          platelet-derived growth factor receptor signaling pathway
          T cell receptor signaling pathway
          negative regulation of T cell receptor signaling pathway
          positive chemotaxis
          positive regulation of focal adhesion assembly
          positive regulation of protein kinase B signaling
          negative regulation of protein kinase B signaling
          contact inhibition
          protein tyrosine phosphatase activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          phosphatase activity
          protein kinase binding
          gamma-catenin binding
          mitogen-activated protein kinase binding
          delta-catenin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-s2cfr:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0