Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other DMTN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          DMTN
          Gene Name:
          dematin actin binding protein
          Gene Aliases:
          DMT, EPB49
          Chromosome Location:
          Chr.8: 22048955 - 22082527 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.106124
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s230718

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: DMTN
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001114135.4 NP_001107607.1 10 1027
          NM_001114136.2 NP_001107608.1 10 983
          NM_001114137.3 NP_001107609.1 10 1157
          NM_001114138.2 NP_001107610.1 10 1144
          NM_001114139.3 NP_001107611.1 9 1041
          NM_001302816.2 NP_001289745.1 10 1277
          NM_001302817.2 NP_001289746.1 8 996
          NM_001323378.1 NP_001310307.1 10 1116
          NM_001323380.1 NP_001310309.1 10 1023
          NM_001323381.1 NP_001310310.1 9 1132
          NM_001323382.1 NP_001310311.1 10 1062
          NM_001323383.1 NP_001310312.1 10 983
          NM_001323384.1 NP_001310313.1 10 1116
          NM_001323385.1 NP_001310314.1 9 1132
          NM_001323387.1 NP_001310316.1 9 1081
          NM_001323388.1 NP_001310317.1 8 863
          NM_001323389.1 NP_001310318.1 9 1071
          NM_001323390.1 NP_001310319.1 9 938
          NM_001323391.1 NP_001310320.1 9 1041
          NM_001323392.1 NP_001310321.1 9 1202
          NM_001323393.1 NP_001310322.1 9 908
          NM_001323394.1 NP_001310323.1 9 1069
          NM_001323395.1 NP_001310324.1 9 948
          NM_001323396.1 NP_001310325.1 9 952
          NM_001323397.1 NP_001310326.1 9 1120
          NM_001323398.1 NP_001310327.1 8 996
          NM_001323399.1 NP_001310328.1 8 863
          NM_001323400.1 NP_001310329.1 7 1012
          NM_001323401.1 NP_001310330.1 8 1036
          NM_001978.4 NP_001969.2 10 1277
          XM_005273432.1 XP_005273489.1 10 1009
          XM_005273433.1 XP_005273490.1 10 941
          XM_005273442.1 XP_005273499.1 9 793
          XM_011544435.1 XP_011542737.1 9 1202
          XM_017013189.1 XP_016868678.1 10 950
          XM_017013190.1 XP_016868679.1 9 1202
          XM_017013191.1 XP_016868680.1 9 956
          XM_017013192.1 XP_016868681.1 9 837
          XM_017013193.1 XP_016868682.1 8 969
          XM_017013194.1 XP_016868683.1 8 836
          XM_017013195.1 XP_016868684.1 9 1202
          XM_017013196.1 XP_016868685.1 9 805
          XM_017013197.1 XP_016868686.1 9 1036
          XM_017013198.1 XP_016868687.1 9 878
          GenBank mRNA AB209718.1 - 6 503
          AK055842.1 - 10 941
          AK091581.1 - 9 956
          AK289650.1 - 10 909
          AK295452.1 - 8 882
          BC006318.2 - 10 1026 4125804
          BC017445.1 - 10 1026 3162732
          BC052805.1 - 10 1067 6269658
          BT007396.1 - 9 754
          L19713.1 - 10 1204
          U28389.1 - 10 1204

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001108385, XM_008770831, XM_006252279, XM_006252281, XM_008770830, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_013514, NM_001252666, NM_001252665, NM_001252662, NM_001252663, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          cytoskeleton organization
          regulation of cell shape
          regulation of lamellipodium assembly
          positive regulation of fibroblast migration
          negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          negative regulation of cell-substrate adhesion
          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of blood coagulation
          regulation of actin cytoskeleton organization
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          calcium-mediated signaling using intracellular calcium source
          calcium-mediated signaling using extracellular calcium source
          erythrocyte development
          negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          actin filament bundle assembly
          regulation of filopodium assembly
          actin filament capping
          negative regulation of focal adhesion assembly
          transmembrane transport
          protein secretion by platelet
          cellular response to calcium ion
          cellular response to cAMP
          positive regulation of wound healing
          negative regulation of protein targeting to membrane
          actin filament reorganization
          negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          positive regulation of platelet aggregation
          positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
          actin binding
          receptor binding
          protein binding
          spectrin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0