Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LOC298116 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC298116 LOC102548083 LOC259244 LOC259245 LOC259246 LOC500473 Mup4 Mup5 Obp3
          Gene Name:
          alpha-2u-globulin (L type)
          major urinary protein-like
          alpha-2u globulin PGCL3
          alpha-2u globulin PGCL5
          alpha-2u globulin PGCL1
          similar to alpha-2u globulin PGCL2
          major urinary protein 4
          major urinary protein 5
          alpha-2u globulin PGCL4
          Gene Aliases:
          -
          -
          -
          -
          Mup
          -
          -
          PGCL6
          -
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77245205 - 77299092 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77404908 - 77408425 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77339109 - 77342362 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77313449 - 77316803 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77549993 - 77749613 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.5: 77295807 - 77297231 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.86422
          -
          Rn.86412
          Rn.107041
          Rn.224459
          -
          Rn.107064
          Rn.118530
          Rn.86413
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID s236702

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4390771
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: LOC298116
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001003409.1 NP_001003409.1 2 154
          GenBank mRNA M26836.1 - 2 154
          Gene Symbol: LOC102548083
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_008763747.1 XP_008761969.1 218
          Gene Symbol: LOC259244
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_147212.1 NP_671745.1 190
          GenBank mRNA AB039824.1 - 190
          Gene Symbol: LOC259245
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_147213.1 NP_671746.1 2 190
          GenBank mRNA AB039826.1 - 2 190
          Gene Symbol: LOC259246
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_147214.2 NP_671747.1 2 197
          GenBank mRNA AB039822.1 - 2 190
          BC088109.1 - 2 192 7322607
          BC098654.1 - 2 197 7370970
          BC105816.1 - 2 194 7367233
          J00737.1 - 2 139
          M26835.1 - 2 169
          M26837.1 - 2 165
          M26838.1 - 2 162
          M27434.1 - 2 139
          U31287.1 - 2 204
          Gene Symbol: LOC500473
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_006238221.2 XP_006238283.1 265
          Gene Symbol: Mup4
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_198784.1 NP_942079.1 190
          GenBank mRNA AB039829.1 - 190
          Gene Symbol: Mup5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_203325.1 NP_976070.1 190
          GenBank mRNA AB039827.1 - 190
          AB039828.1 - 190
          Gene Symbol: Obp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001033958.2 NP_001029130.2 209
          NM_001033959.2 NP_001029131.1 209
          NM_147215.2 NP_671748.2 209
          GenBank mRNA AB039825.1 - 190
          BC086942.1 - 179 7369206
          J00738.1 - 209
          X14552.1 - 205

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          energy reserve metabolic process
          insulin receptor signaling pathway
          aerobic respiration
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of lipid storage
          positive regulation of glucose metabolic process
          heat generation
          glucose homeostasis
          locomotor rhythm
          negative regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of lipid metabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of lipid biosynthetic process
          positive regulation of protein kinase B signaling
          negative regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus
          mitochondrion morphogenesis
          cellular response to lipid
          negative regulation of endopeptidase activity
          transporter activity
          pheromone binding
          small molecule binding
          insulin-activated receptor activity
          odorant binding
          endopeptidase inhibitor activity

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bcxdn:80/100.66.78.219:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0