Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAPN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CAPN3
          Gene Name:
          calpain 3
          Gene Aliases:
          CANP3, CANPL3, LGMD2, LGMD2A, nCL-1, p94
          Chromosome Location:
          Chr.15: 42359500 - 42412317 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.143261
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s2384

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CAPN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000070.2 NP_000061.1 19 2410
          NM_024344.1 NP_077320.1 18 2392
          NM_173087.1 NP_775110.1 16 2134
          NM_173088.1 NP_775111.1 8 737
          NM_173089.1 NP_775112.1 4 367
          NM_173090.1 NP_775113.1 5 385
          GenBank mRNA AF127764.1 - 18 2307
          AF127765.3 - 16 2049
          AK027249.1 - 3 1027
          BC003169.1 - 8 737
          BC003521.1 - 4 349
          BC004883.2 - 4 367
          BC007810.2 - 5 333
          BC067126.1 - 4 350
          BC100782.1 - 4 348
          BC100783.1 - 4 348
          BC100784.2 - 4 348
          BC107791.1 - 5 500
          BC128605.1 - 4 348
          BC146649.1 - 19 2323 40147158
          BC146672.1 - 19 2323 40148444
          BT007322.1 - 7 568
          EU791850.1 - 19 1843
          EU791851.1 - 18 1699
          KU177954.1 - 7 568
          KU177955.1 - 7 669
          KU177956.1 - 5 436
          X85030.1 - 19 2104

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          proteolysis
          apoptotic process
          signal transduction
          muscle organ development
          positive regulation of satellite cell activation involved in skeletal muscle regeneration
          response to muscle activity
          myofibril assembly
          negative regulation of protein sumoylation
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          sarcomere organization
          regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          muscle cell cellular homeostasis
          regulation of catalytic activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to calcium ion
          muscle structure development
          G1 to G0 transition involved in cell differentiation
          cellular response to calcium ion
          cellular response to salt stress
          protein localization to membrane
          self proteolysis
          negative regulation of skeletal muscle cell differentiation
          catalytic activity
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          signal transducer activity
          calcium ion binding
          protein binding
          peptidase activity
          cysteine-type peptidase activity
          structural constituent of muscle
          sodium ion binding
          titin binding
          protein complex scaffold
          ligase regulator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-fz59j:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0