Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DNM3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
DNM3
Gene Name:
dynamin 3
Gene Aliases:
Dyna III
Chromosome Location:
Chr.1: 171841478 - 172418466 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654775
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s25017
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: DNM3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001136127.2
NP_001129599.1
10
1409
NM_001278252.1
NP_001265181.1
10
1409
NM_015569.4
NP_056384.2
10
1409
XM_005245079.1
XP_005245136.1
10
1392
XM_005245080.1
XP_005245137.1
10
1392
XM_006711268.2
XP_006711331.1
10
1392
XM_017000976.1
XP_016856465.1
10
1392
XM_017000977.1
XP_016856466.1
10
1392
XM_017000978.1
XP_016856467.1
10
1392
XM_017000979.1
XP_016856468.1
10
1392
XM_017000980.1
XP_016856469.1
10
1110
XM_017000981.1
XP_016856470.1
10
1392
XM_017000982.1
XP_016856471.1
10
1392
XM_017000983.1
XP_016856472.1
10
1392
XM_017000984.1
XP_016856473.1
10
1392
XM_017000985.1
XP_016856474.1
10
1392
XM_017000986.1
XP_016856475.1
10
1733
XM_017000987.1
XP_016856476.1
10
1264
XM_017000988.1
XP_016856477.1
10
1392
XM_017000989.1
XP_016856478.1
10
1392
XM_017000990.1
XP_016856479.1
10
1392
XM_017000991.1
XP_016856480.1
10
1392
XM_017000992.1
XP_016856481.1
10
1392
GenBank mRNA
AB020627.2
-
10
1360
AK056279.1
-
10
1389
AK307806.1
-
10
1347
AK308992.1
-
10
1358
BC064546.1
-
10
1250
5744324
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
membrane traffic protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
endocytosis
synapse assembly
filopodium assembly
positive regulation of filopodium assembly
negative regulation of dendritic spine morphogenesis
GTPase activity
protein binding
GTP binding
type 1 metabotropic glutamate receptor binding
type 5 metabotropic glutamate receptor binding
nitric-oxide synthase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0