Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ARHGEF3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ARHGEF3
Gene Name:
Rho guanine nucleotide exchange factor 3
Gene Aliases:
GEF3, STA3, XPLN
Chromosome Location:
Chr.3: 56727418 - 57079308 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.476402
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s27079
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ARHGEF3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001128615.1
NP_001122087.1
8
681
NM_001128616.1
NP_001122088.1
5
1097
NM_001289698.1
NP_001276627.1
6
605
NM_019555.2
NP_062455.1
5
644
XM_005265186.4
XP_005265243.1
8
745
XM_005265187.3
XP_005265244.1
8
1025
XM_011533764.1
XP_011532066.1
7
604
XM_011533765.1
XP_011532067.1
7
592
XM_011533766.2
XP_011532068.1
7
936
XM_011533767.1
XP_011532069.1
6
556
XM_017006502.1
XP_016861991.1
10
946
XM_017006503.1
XP_016861992.1
8
681
XM_017006504.1
XP_016861993.1
8
739
XM_017006505.1
XP_016861994.1
5
636
XM_017006506.1
XP_016861995.1
5
898
GenBank mRNA
AB209661.1
-
5
1037
AF249744.1
-
5
602
AF433662.1
-
8
638
AK024340.1
-
3
266
AK225688.1
-
5
626
AK291412.1
-
5
626
AK293864.1
-
5
842
AK300045.1
-
6
605
AK302493.1
-
8
681
AK308178.1
-
5
605
AL136832.1
-
5
579
AX775923.1
-
5
579
BC054345.1
-
5
592
6501674
BC068513.1
-
5
626
BC098122.1
-
5
597
40001657
BC098272.1
-
5
597
40001658
BC099715.1
-
5
597
40001659
BC104723.1
-
5
597
40001656
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
guanyl-nucleotide exchange factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
Rho protein signal transduction
regulation of Rho protein signal transduction
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
regulation of small GTPase mediated signal transduction
guanyl-nucleotide exchange factor activity
Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0