Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PARD3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PARD3
Gene Name:
par-3 family cell polarity regulator
Gene Aliases:
ASIP, Baz, PAR3, PAR3alpha, PARD-3, PARD3A, PPP1R118, SE2-5L16, SE2-5LT1, SE2-5T2
Chromosome Location:
Chr.10: 34109560 - 34815325 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.131489
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s32127
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PARD3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001184785.1
NP_001171714.1
5
950
NM_001184786.1
NP_001171715.1
5
950
NM_001184787.1
NP_001171716.1
5
950
NM_001184788.1
NP_001171717.1
5
950
NM_001184789.1
NP_001171718.1
5
950
NM_001184792.1
NP_001171721.1
5
950
NM_001184793.1
NP_001171722.1
5
950
NM_001184794.1
NP_001171723.1
5
950
NM_019619.3
NP_062565.2
5
950
XM_005252528.4
XP_005252585.1
5
941
XM_005252530.4
XP_005252587.1
5
941
XM_005252531.4
XP_005252588.1
5
941
XM_005252534.4
XP_005252591.1
5
941
XM_005252535.4
XP_005252592.1
5
941
XM_005252536.4
XP_005252593.1
5
941
XM_011519569.2
XP_011517871.1
5
941
XM_011519570.2
XP_011517872.1
5
941
XM_011519571.2
XP_011517873.1
5
941
XM_011519572.2
XP_011517874.1
5
941
XM_011519573.2
XP_011517875.1
5
941
XM_011519575.2
XP_011517877.1
4
625
XM_011519577.2
XP_011517879.1
5
941
XM_011519581.2
XP_011517883.1
5
941
XM_011519583.2
XP_011517885.1
5
941
XM_011519584.2
XP_011517886.1
5
941
XM_017016430.1
XP_016871919.1
5
941
GenBank mRNA
AF196185.1
-
5
907
AF196186.1
-
5
907
AF332592.1
-
5
620
AF332593.1
-
5
620
AF467002.1
-
5
620
AF467003.1
-
5
620
AF467004.1
-
5
620
AF467006.1
-
5
620
AK027735.1
-
3
247
BC071566.1
-
5
897
30344732
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein complex assembly
protein targeting to membrane
cell cycle
establishment or maintenance of cell polarity
transforming growth factor beta receptor signaling pathway
protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
axonogenesis
asymmetric cell division
negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
myelination in peripheral nervous system
positive regulation of myelination
regulation of cellular localization
bicellular tight junction assembly
establishment of epithelial cell polarity
protein binding
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding
phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate binding
protein phosphatase binding
phosphatidylinositol-3-phosphate binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0