Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SLC4A10 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SLC4A10
Gene Name:
solute carrier family 4 member 10
Gene Aliases:
NBCn2, NCBE
Chromosome Location:
Chr.2: 161624335 - 161985276 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.333958
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s32940
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SLC4A10
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001178015.1
NP_001171486.1
11
1488
NM_001178016.1
NP_001171487.1
11
1534
NM_022058.3
NP_071341.2
10
1398
XM_005246694.4
XP_005246751.1
12
1543
XM_005246695.4
XP_005246752.1
11
1453
XM_011511508.2
XP_011509810.1
11
1331
XM_011511509.2
XP_011509811.1
11
1328
XM_011511510.2
XP_011509812.1
11
1331
XM_011511511.2
XP_011509813.1
10
1241
XM_011511512.2
XP_011509814.1
10
1238
XM_011511513.2
XP_011509815.1
14
1820
XM_017004541.1
XP_016860030.1
11
1328
XM_017004542.1
XP_016860031.1
10
1238
XM_017004543.1
XP_016860032.1
10
1241
XM_017004544.1
XP_016860033.1
10
1238
XM_017004545.1
XP_016860034.1
13
1729
XM_017004546.1
XP_016860035.1
13
1730
XM_017004547.1
XP_016860036.1
12
1543
XM_017004548.1
XP_016860037.1
12
1517
XM_017004549.1
XP_016860038.1
12
1605
XM_017004550.1
XP_016860039.1
11
1450
XM_017004551.1
XP_016860040.1
7
826
XM_017004552.1
XP_016860041.1
11
1347
XM_017004553.1
XP_016860042.1
11
1347
GenBank mRNA
AB040457.1
-
10
1306
AK293793.1
-
11
1447
AK294767.1
-
10
1337
AK308529.1
-
14
1820
AY376402.1
-
11
1304
BC136269.1
-
10
1284
9020256
BC143714.1
-
11
1374
9052228
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
secondary carrier transporter
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
sodium ion transport
chloride transport
nervous system development
response to light stimulus
post-embryonic development
bicarbonate transport
pyramidal neuron development
multicellular organism growth
locomotory exploration behavior
brain morphogenesis
regulation of intracellular pH
anion transmembrane transport
hydrogen ion transmembrane transport
inorganic anion exchanger activity
anion transmembrane transporter activity
symporter activity
anion:anion antiporter activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-dhnrf:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0