Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other RFWD2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
RFWD2
Gene Name:
ring finger and WD repeat domain 2
Gene Aliases:
COP1, RNF200
Chromosome Location:
Chr.1: 175944826 - 176207279 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.523744
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s34634
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: RFWD2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001001740.3
NP_001001740.1
9
1257
NM_001286644.1
NP_001273573.1
8
1132
NM_022457.6
NP_071902.2
10
1329
XM_005245447.2
XP_005245504.1
10
1352
XM_005245448.2
XP_005245505.1
9
1304
XM_006711487.2
XP_006711550.1
9
1295
XM_011509881.1
XP_011508183.1
11
1418
XM_017002059.1
XP_016857548.1
11
1418
XM_017002060.1
XP_016857549.1
11
1406
XM_017002061.1
XP_016857550.1
10
1364
XM_017002062.1
XP_016857551.1
10
1358
XM_017002063.1
XP_016857552.1
10
1352
XM_017002064.1
XP_016857553.1
10
1349
XM_017002065.1
XP_016857554.1
9
1304
XM_017002066.1
XP_016857555.1
9
1295
XM_017002067.1
XP_016857556.1
9
1292
XM_017002068.1
XP_016857557.1
9
1289
XM_017002069.1
XP_016857558.1
5
932
XM_017002070.1
XP_016857559.1
10
1124
XM_017002071.1
XP_016857560.1
8
513
XM_017002072.1
XP_016857561.1
8
511
XM_017002073.1
XP_016857562.1
7
453
XM_017002074.1
XP_016857563.1
7
451
XM_017002075.1
XP_016857564.1
7
533
XM_017002076.1
XP_016857565.1
8
516
XM_017002077.1
XP_016857566.1
6
308
XM_017002078.1
XP_016857567.1
8
581
XM_017002079.1
XP_016857568.1
8
996
XM_017002080.1
XP_016857569.1
4
235
GenBank mRNA
AF508940.1
-
10
1063
AF527539.1
-
10
1326
AK001278.1
-
8
568
AK314750.1
-
10
1261
AY509921.1
-
9
991
BC039723.1
-
8
579
BC094728.1
-
10
1317
5271629
KJ534928.1
-
10
1063
KJ534929.1
-
7
868
KJ534930.1
-
9
1003
KJ534931.1
-
9
994
KJ534932.1
-
10
1051
KJ534933.1
-
4
562
KJ535061.1
-
7
768
KJ535076.1
-
9
965
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
ubiquitin-protein ligase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
response to ionizing radiation
protein ubiquitination
positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
ubiquitin-protein transferase activity
protein binding
zinc ion binding
ligase activity
ubiquitin protein ligase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hp62d:80/100.66.78.139:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0