Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios de CDMO y ensayos arínicos
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Buscar
Buscar
Search button
Search button
Close
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NAV2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
NAV2
Gene Name:
neuron navigator 2
Gene Aliases:
HELAD1, POMFIL2, RAINB1, STEERIN2, UNC53H2
Chromosome Location:
Chr.11: 19345200 - 20121601 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.502116
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s40134
Purification
HPLC
Standard
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: NAV2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001111018.1
NP_001104488.1
7
1008
NM_001244963.1
NP_001231892.1
8
1401
NM_145117.4
NP_660093.2
7
1332
NM_182964.5
NP_892009.3
7
1332
XM_006718364.3
XP_006718427.1
7
1654
XM_006718365.3
XP_006718428.1
8
1723
XM_006718366.3
XP_006718429.1
8
887
XM_011520444.2
XP_011518746.1
8
1723
XM_011520445.2
XP_011518747.1
8
1723
XM_011520446.2
XP_011518748.1
8
1723
XM_011520447.2
XP_011518749.1
8
1723
XM_011520448.2
XP_011518750.1
8
1594
XM_011520449.2
XP_011518751.1
8
1723
XM_011520450.2
XP_011518752.1
8
1723
XM_011520451.2
XP_011518753.1
7
1101
XM_011520452.2
XP_011518754.1
8
1471
XM_017018520.1
XP_016874009.1
9
1515
XM_017018521.1
XP_016874010.1
8
1723
XM_017018522.1
XP_016874011.1
8
1471
XM_017018523.1
XP_016874012.1
8
2400
XM_017018524.1
XP_016874013.1
8
1223
XM_017018525.1
XP_016874014.1
2
66
GenBank mRNA
AB037840.3
-
7
1333
AB063115.1
-
7
1008
AB063116.1
-
7
1301
AF466143.1
-
7
1047
AF466144.1
-
7
1047
AJ488102.1
-
8
1139
BC150290.1
-
7
1333
8860130
Back To Top
More Information
Additional Information:
This siRNA no longer meets our design criteria. We suggest you choose a different siRNA for this gene or contact Tech Support for more information.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of systemic arterial blood pressure by baroreceptor feedback
sensory perception of sound
sensory perception of smell
locomotory behavior
optic nerve development
glossopharyngeal nerve development
vagus nerve development
helicase activity
protein binding
ATP binding
heparin binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-jgtjs:80/10.239.162.121:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0