Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SLC38A9 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
SLC38A9
Gene Name:
solute carrier family 38 member 9
Gene Aliases:
URLC11
Chromosome Location:
Chr.5: 55625845 - 55712344 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.742101
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s45755
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: SLC38A9
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001258286.1
NP_001245215.1
4, 5
791
NM_001258287.1
NP_001245216.1
5, 6
895
NM_001282429.1
NP_001269358.1
5, 6
508
NM_173514.3
NP_775785.2
6, 7
641
NR_047649.1
4, 5
791
XM_006714537.2
XP_006714600.1
8, 9
875
XM_006714538.3
XP_006714601.1
7, 8
762
XM_006714539.3
XP_006714602.1
7, 8
805
XM_011543173.1
XP_011541475.1
8, 9
863
XM_011543174.1
XP_011541476.1
9, 10
961
XM_011543176.1
XP_011541478.1
8, 9
875
XM_011543177.1
XP_011541479.1
8, 9
875
XM_011543178.1
XP_011541480.1
8, 9
875
XM_011543180.1
XP_011541482.1
8, 9
875
XM_011543182.1
XP_011541484.1
8, 9
875
XM_011543183.1
XP_011541485.1
8, 9
875
XM_011543184.1
XP_011541486.1
8, 9
875
XM_017009077.1
XP_016864566.1
6, 7
573
XM_017009078.1
XP_016864567.1
6, 7
650
XM_017009079.1
XP_016864568.1
6, 7
573
XM_017009080.1
XP_016864569.1
7, 8
762
XM_017009081.1
XP_016864570.1
6, 7
573
XM_017009082.1
XP_016864571.1
6, 7
573
GenBank mRNA
AB105188.1
-
6, 7
573
AK075190.1
-
6, 7
573
AK122957.1
-
5, 6
488
AK127988.1
-
5, 6
535
AK301850.1
-
4, 5
453
BC066891.1
-
6, 7
630
4373965
BC101362.2
-
6, 7
572
40025719
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
amino acid transporter
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
amino acid transmembrane transport
amino acid transport
positive regulation of TOR signaling
cellular response to amino acid stimulus
protein binding
amino acid transmembrane transporter activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-8cb8z:80/100.66.72.77:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0