Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TTN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TTN
          Gene Name:
          titin
          Gene Aliases:
          CMD1G, CMH9, CMPD4, EOMFC, HMERF, LGMD2J, MYLK5, TMD
          Chromosome Location:
          Chr.2: 178525989 - 178807423 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.134602
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s501401

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TTN
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256850.1 NP_001243779.1 28 5407
          NM_001267550.2 NP_001254479.2 28 5407
          NM_003319.4 NP_003310.4 27 5269
          NM_133378.4 NP_596869.4 28 5407
          NM_133379.4 NP_596870.2 28 5407
          NM_133432.3 NP_597676.3 27 5269
          NM_133437.4 NP_597681.4 27 5269
          XM_017004819.1 XP_016860308.1 28 5410
          XM_017004820.1 XP_016860309.1 28 5410
          XM_017004821.1 XP_016860310.1 28 5407
          XM_017004822.1 XP_016860311.1 28 5410
          XM_017004823.1 XP_016860312.1 28 5410

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          platelet degranulation
          cardiac muscle hypertrophy
          muscle contraction
          striated muscle contraction
          mitotic chromosome condensation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          muscle filament sliding
          skeletal muscle thin filament assembly
          skeletal muscle myosin thick filament assembly
          detection of muscle stretch
          sarcomere organization
          regulation of protein kinase activity
          cardiac muscle fiber development
          sarcomerogenesis
          regulation of catalytic activity
          response to calcium ion
          cardiac myofibril assembly
          cardiac muscle tissue morphogenesis
          cardiac muscle contraction
          protease binding
          protein serine/threonine kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          structural constituent of muscle
          enzyme binding
          protein kinase binding
          telethonin binding
          identical protein binding
          actinin binding
          protein self-association
          actin filament binding
          muscle alpha-actinin binding
          structural molecule activity conferring elasticity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-x88k6:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0