Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARK2
          Gene Name:
          parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase
          Gene Aliases:
          AR-JP, LPRS2, PDJ, PRKN
          Chromosome Location:
          Chr.6: 161347417 - 162727802 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.132954
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s530941

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가 5,366.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          5366.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004562.2 NP_004553.2 6 821
          NM_013987.2 NP_054642.2 5 737
          NM_013988.2 NP_054643.2 3 374
          XM_011535863.1 XP_011534165.1 6 818
          XM_017010908.1 XP_016866397.1 6 1735
          XM_017010909.1 XP_016866398.1 5 615
          GenBank mRNA AB009973.1 - 6 788
          AB245403.1 - 6 779
          AF381282.1 - 4 446
          AF381283.1 - 4 523
          AF381284.1 - 4 565
          AK292590.1 - 6 782
          BC022014.2 - 6 785 4824892
          EF375726.1 - 5 687
          GU345837.1 - 5 540
          GU345838.1 - 4 582
          GU345839.1 - 5 620
          GU345840.1 - 5 704
          GU357501.1 - 3 177
          GU357502.1 - 2 177
          GU361466.1 - 4 582
          GU361467.1 - 4 620
          GU361468.1 - 4 463
          GU361469.1 - 6 801
          GU361470.1 - 6 802
          KC357595.1 - 8 899
          KC774171.1 - 4 554
          KJ534911.1 - 5 687
          KJ534912.1 - 5 687
          KU178240.1 - 5 687
          KU178241.1 - 5 687
          KU178242.1 - 5 684

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein polyubiquitination
          mitochondrial fission
          mitophagy
          negative regulation of protein phosphorylation
          startle response
          transcription, DNA-templated
          protein monoubiquitination
          response to oxidative stress
          mitochondrion organization
          central nervous system development
          learning
          adult locomotory behavior
          proteasomal protein catabolic process
          regulation of autophagy
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of mitochondrial fusion
          negative regulation of mitochondrial fusion
          regulation of mitochondrion organization
          regulation of glucose metabolic process
          free ubiquitin chain polymerization
          regulation of dopamine secretion
          macroautophagy
          protein ubiquitination
          regulation of protein ubiquitination
          protein destabilization
          negative regulation of actin filament bundle assembly
          regulation of lipid transport
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of glucokinase activity
          cellular response to unfolded protein
          response to endoplasmic reticulum stress
          synaptic transmission, glutamatergic
          protein K29-linked ubiquitination
          ERAD pathway
          regulation of dopamine metabolic process
          norepinephrine metabolic process
          dopamine metabolic process
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular protein catabolic process
          cellular protein metabolic process
          protein K27-linked ubiquitination
          negative regulation by host of viral genome replication
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of insulin secretion
          protein stabilization
          positive regulation of neurotransmitter uptake
          dopamine uptake involved in synaptic transmission
          protein autoubiquitination
          regulation of mitochondrial membrane potential
          zinc ion homeostasis
          negative regulation of cell death
          regulation of canonical Wnt signaling pathway
          parkin-mediated mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          neuron cellular homeostasis
          protein K63-linked ubiquitination
          protein localization to mitochondrion
          aggresome assembly
          protein K48-linked ubiquitination
          protein K11-linked ubiquitination
          cellular response to manganese ion
          protein K6-linked ubiquitination
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of mitochondrial fission
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          cellular response to toxic substance
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          regulation of cellular response to oxidative stress
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
          negative regulation of primary amine oxidase activity
          positive regulation of protein linear polyubiquitination
          regulation of synaptic vesicle transport
          negative regulation of oxidative stress-induced cell death
          regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          cellular response to dopamine
          negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of dendrite extension
          negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          G-protein coupled receptor binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          actin binding
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          zinc ion binding
          tubulin binding
          ligase activity
          SH3 domain binding
          enzyme binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          PDZ domain binding
          Hsp70 protein binding
          heat shock protein binding
          ubiquitin conjugating enzyme binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          histone deacetylase binding
          ubiquitin binding
          phospholipase binding
          chaperone binding
          ubiquitin protein ligase activity
          cullin family protein binding
          ubiquitin protein ligase activity involved in ERAD pathway
          ubiquitin-specific protease binding
          F-box domain binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0