Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACE SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ACE
          Gene Name:
          angiotensin I converting enzyme
          Gene Aliases:
          ACE1, CD143, DCP, DCP1, ICH, MVCD3
          Chromosome Location:
          Chr.17: 63477061 - 63498380 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.298469
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s533964

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 392.00
          Your Price
          Online offer: 380.65
          380.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ACE
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000789.3 NP_000780.1 14 2189
          NM_001178057.1 NP_001171528.1 3 484
          NM_152830.2 NP_690043.1 3 484
          XM_006721737.3 XP_006721800.2 3 597
          GenBank mRNA AB208971.1 - 14 2179
          AK301988.1 - 3 455
          AK302019.1 - 3 358
          BM908180.1 - 3 493
          BM908222.1 - 3 496
          J04144.1 - 14 2177
          JQ927553.1 - 14 2189
          M26657.1 - 3 455
          M29981.1 - 3 455
          X16295.1 - 3 461

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          blood vessel remodeling
          angiotensin maturation
          angiotensin catabolic process in blood
          regulation of renal output by angiotensin
          neutrophil mediated immunity
          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          regulation of systemic arterial blood pressure by renin-angiotensin
          spermatogenesis
          regulation of blood pressure
          regulation of smooth muscle cell migration
          regulation of vasoconstriction
          mononuclear cell proliferation
          regulation of vasodilation
          hormone catabolic process
          peptide catabolic process
          beta-amyloid metabolic process
          arachidonic acid secretion
          heart contraction
          regulation of angiotensin metabolic process
          hematopoietic stem cell differentiation
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          cell proliferation in bone marrow
          positive regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of hematopoietic stem cell proliferation
          negative regulation of gap junction assembly
          positive regulation of peptidyl-cysteine S-nitrosylation
          endopeptidase activity
          carboxypeptidase activity
          drug binding
          metallopeptidase activity
          exopeptidase activity
          tripeptidyl-peptidase activity
          peptidyl-dipeptidase activity
          zinc ion binding
          chloride ion binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          bradykinin receptor binding
          mitogen-activated protein kinase binding
          metallodipeptidase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0