Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KCNH2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KCNH2
          Gene Name:
          potassium voltage-gated channel subfamily H member 2
          Gene Aliases:
          ERG-1, ERG1, H-ERG, HERG, HERG1, Kv11.1, LQT2, SQT1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 150944956 - 150978314 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.647099
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s534383

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4392420
          제품 정가 392.00
          Your Price
          온라인 행사가: 380.65
          380.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KCNH2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001204798.1 NP_001191727.1 5 1956
          NM_172056.2 NP_742053.1 9 3051
          GenBank mRNA AB044806.1 - 9 2833
          AF052728.1 - 1 268
          AJ609614.1 - 5 1630
          AY927502.1 - 3 897
          BC001914.1 - 8 2307
          BT007336.1 - 8 2302
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA BM752339.1 - 1 246 Chr. 7 - 150949659 - 150950161 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA AI630201.1 - 1 21 Chr. 7 - 150949569 - 150949929 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA R07383.1 - 223 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BM739789.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949526 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM739802.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949673 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM739001.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949587 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA DB566418.2 - 1 237 Chr. 7 - 150949427 - 150950153 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM739833.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949596 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM726538.1 - 1 238 Chr. 7 - 150949502 - 150950153 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM755683.1 - 1 248 Chr. 7 - 150949680 - 150950163 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM754148.1 - 1 248 Chr. 7 - 150949693 - 150950163 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ068861.1 - 2 536 Chr. 7 - 150949625 - 150950951 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BQ787600.1 - 2 552 Chr. 7 - 150949867 - 150950967 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM749663.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949601 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM770966.1 - 1 265 Chr. 7 - 150949689 - 150950181 [-] on Build GRCh38
          GenBankmRNA BM756495.1 - 1 266 Chr. 7 - 150949715 - 150950181 [-] on Build GRCh38

          Back To Top

          추가 정보


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphorelay signal transduction system
          regulation of heart rate by hormone
          signal transduction by protein phosphorylation
          cellular response to drug
          regulation of membrane potential
          potassium ion homeostasis
          cardiac muscle contraction
          regulation of membrane repolarization
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          cardiac conduction
          potassium ion export
          potassium ion transmembrane transport
          ventricular cardiac muscle cell action potential
          membrane depolarization during action potential
          membrane repolarization during action potential
          membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          potassium ion export across plasma membrane
          membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion transmembrane transport
          positive regulation of potassium ion transmembrane transport
          negative regulation of potassium ion export
          phosphorelay sensor kinase activity
          inward rectifier potassium channel activity
          voltage-gated potassium channel activity
          delayed rectifier potassium channel activity
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          C3HC4-type RING finger domain binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential repolarization
          scaffold protein binding
          voltage-gated potassium channel activity involved in ventricular cardiac muscle cell action potential repolarization

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0