Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ATRX SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ATRX
          Gene Name:
          ATRX, chromatin remodeler
          Gene Aliases:
          ATR2, JMS, MRX52, MRXHF1, RAD54, RAD54L, SFM1, SHS, XH2, XNP, ZNF-HX
          Chromosome Location:
          Chr.X: 77504878 - 77786269 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.533526
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s535123

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ATRX
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000489.4 NP_000480.3 9 2975
          NM_138270.3 NP_612114.2 8 2861
          XM_005262153.4 XP_005262210.2 9 2972
          XM_005262154.4 XP_005262211.2 10 2888
          XM_005262155.4 XP_005262212.2 9 3076
          XM_005262156.4 XP_005262213.2 8 2828
          XM_005262157.4 XP_005262214.2 9 2771
          XM_006724666.3 XP_006724729.1 8 2858
          XM_006724667.3 XP_006724730.1 7 2714
          XM_006724668.2 XP_006724731.1 9 2975
          XM_017029601.1 XP_016885090.1 10 2885
          XM_017029602.1 XP_016885091.1 9 3056
          XM_017029603.1 XP_016885092.1 8 2825
          XM_017029604.1 XP_016885093.1 9 2774
          XM_017029605.1 XP_016885094.1 10 2989
          XM_017029606.1 XP_016885095.1 8 2962
          XM_017029607.1 XP_016885096.1 8 2959
          XM_017029608.1 XP_016885097.1 7 2711
          XM_017029609.1 XP_016885098.1 9 2875
          XM_017029610.1 XP_016885099.1 9 2872
          XM_017029611.1 XP_016885100.1 8 2627
          GenBank mRNA AB102641.1 - 9 2707
          AB208928.1 - 9 2702
          AB209545.1 - 1 600
          AK293241.1 - 1 241
          AK308419.1 - 10 2826
          U09820.1 - 1 183
          U72936.2 - 10 3044
          U72937.2 - 9 2922
          U72938.2 - 8 2808

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          DNA methylation
          DNA recombination
          nucleosome assembly
          DNA replication-independent nucleosome assembly
          chromatin remodeling
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          spermatogenesis
          positive regulation of nuclear cell cycle DNA replication
          covalent chromatin modification
          DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          forebrain development
          replication fork processing
          positive regulation of telomere maintenance
          DNA duplex unwinding
          post-embryonic forelimb morphogenesis
          multicellular organism growth
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          Sertoli cell development
          protein localization to chromosome, telomeric region
          seminiferous tubule development
          cellular response to hydroxyurea
          regulation of histone H3-K9 trimethylation
          negative regulation of telomeric RNA transcription from RNA pol II promoter
          positive regulation of telomeric RNA transcription from RNA pol II promoter
          negative regulation of maintenance of mitotic sister chromatid cohesion, telomeric
          DNA binding
          DNA helicase activity
          chromatin binding
          helicase activity
          protein binding
          ATP binding
          DNA translocase activity
          methylated histone binding
          histone binding
          metal ion binding
          chromo shadow domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-bz4hs:80/100.66.77.47:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0