Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAV1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Cav1
          Gene Name:
          caveolin 1, caveolae protein
          Gene Aliases:
          Cav, Cav-1
          Chromosome Location:
          Chr.6: 17306335 - 17341328 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.28278
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s63425

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Cav1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001243064.1 NP_001229993.1 1, 2 399
          NM_007616.4 NP_031642.1 2, 3 303
          GenBank mRNA AB029929.1 - 2, 3 268
          AB029930.1 - 1, 2 316
          AK003489.1 - 2, 3 251
          AK028738.1 - 2, 3 237
          AK035592.1 - 2, 3 241
          AK090074.1 - 1, 2 319
          AY439333.1 - 2, 3 222
          BC038280.1 - 2, 3 211 4484857
          BC052859.1 - 2, 3 214 30062454
          BY235137.1 - 2, 3 278
          CK622116.1 - 1, 2 399
          U07645.1 - 2, 3 188

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_133651, NM_031556, XM_006236131, XM_006236130, FM039194, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          MAPK cascade
          inactivation of MAPK activity
          angiogenesis
          vasculogenesis
          response to hypoxia
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          regulation of the force of heart contraction
          response to ischemia
          regulation of the force of heart contraction by chemical signal
          triglyceride metabolic process
          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          endocytosis
          regulation of smooth muscle contraction
          skeletal muscle tissue development
          lactation
          protein localization
          negative regulation of cell proliferation
          response to mechanical stimulus
          positive regulation of signal transduction
          negative regulation of signal transduction
          positive regulation of calcium ion transport into cytosol
          posttranscriptional regulation of gene expression
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of muscle cell apoptotic process
          positive regulation of peptidase activity
          receptor-mediated endocytosis of virus by host cell
          regulation of fatty acid metabolic process
          lipid storage
          regulation of blood coagulation
          negative regulation of BMP signaling pathway
          negative regulation of epithelial cell differentiation
          mammary gland development
          positive regulation of microtubule polymerization
          T cell costimulation
          negative regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of protein binding
          maintenance of protein location in cell
          response to progesterone
          negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          cholesterol efflux
          nitric oxide homeostasis
          positive regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway
          wound healing
          vasoconstriction
          negative regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          cholesterol homeostasis
          positive regulation of catalytic activity
          negative regulation of MAP kinase activity
          negative regulation of MAPK cascade
          response to estrogen
          negative regulation of nitric oxide biosynthetic process
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of endocytosis
          positive regulation of vasoconstriction
          negative regulation of JAK-STAT cascade
          microtubule polymerization
          negative regulation of pinocytosis
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          negative regulation of nitric-oxide synthase activity
          protein oligomerization
          protein homooligomerization
          regulation of cytosolic calcium ion concentration
          response to calcium ion
          membrane depolarization
          regulation of peptidase activity
          calcium ion homeostasis
          mammary gland involution
          positive regulation of cell adhesion molecule production
          negative regulation of protein tyrosine kinase activity
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          caveola assembly
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to exogenous dsRNA
          cellular response to peptide hormone stimulus
          cellular response to hyperoxia
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          caveolin-mediated endocytosis
          regulation of heart rate by cardiac conduction
          angiotensin-activated signaling pathway involved in heart process
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          cellular senescence
          apoptotic signaling pathway
          regulation of membrane repolarization during action potential
          regulation of ventricular cardiac muscle cell action potential
          negative regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          negative regulation of potassium ion transmembrane transport
          regulation of cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          regulation of inward rectifier potassium channel activity
          positive regulation of gap junction assembly
          receptor internalization involved in canonical Wnt signaling pathway
          negative regulation of anoikis
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of cation channel activity
          SNARE binding
          RNA polymerase I transcription factor binding
          receptor binding
          structural molecule activity
          protein binding
          peptidase activator activity
          enzyme binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          syntaxin binding
          protein binding, bridging
          protein complex scaffold
          identical protein binding
          ion channel binding
          protein heterodimerization activity
          nitric-oxide synthase binding
          ATPase binding
          inward rectifier potassium channel inhibitor activity
          MDM2/MDM4 family protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-kxqdb:80/100.66.79.68:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0