Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HIVEP1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HIVEP1
          Gene Name:
          human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 1
          Gene Aliases:
          CIRIP, CRYBP1, GAAP, MBP-1, PRDII-BF1, Schnurri-1, ZAS1, ZNF40, ZNF40A
          Chromosome Location:
          Chr.6: 12002096 - 12212034 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.567284
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s6551

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 388.00
          Your Price
          Online offer: 374.65
          374.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HIVEP1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002114.3 NP_002105.3 4 1552
          XM_011514546.2 XP_011512848.1 6 2595
          XM_011514547.2 XP_011512849.1 5 1754
          XM_011514548.2 XP_011512850.1 5 1998
          XM_011514549.2 XP_011512851.1 5 1878
          XM_011514550.2 XP_011512852.1 5 1745
          XM_011514551.2 XP_011512853.1 5 2423
          XM_011514552.2 XP_011512854.1 4 1583
          XM_011514553.1 XP_011512855.1 4 1564
          XM_011514555.2 XP_011512857.1 3 3153
          XM_017010800.1 XP_016866289.1 7 2481
          XM_017010801.1 XP_016866290.1 7 2422
          XM_017010802.1 XP_016866291.1 5 2501
          XM_017010803.1 XP_016866292.1 6 2596
          XM_017010804.1 XP_016866293.1 6 2599
          GenBank mRNA BC140816.1 - 3 1485 9021684
          X51435.1 - 4 1697

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          signal transduction
          multicellular organism development
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          DNA binding
          protein binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-fq9sz:80/100.66.77.115:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline