Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FGFR2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Fgfr2
          Gene Name:
          fibroblast growth factor receptor 2
          Gene Aliases:
          AU043015, AW556123, Bek, Fgfr-2, Fgfr-7, Fgfr7, KGFR, KGFRTr, svs
          Chromosome Location:
          Chr.7: 130162451 - 130266944 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.16340
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s66028

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Fgfr2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_010207.2 NP_034337.2 13 2908
          NM_201601.2 NP_963895.2 11 2566
          GenBank mRNA BC065069.1 - 11 1988
          BC072640.1 - 12 2200
          BC151201.1 - 11 1768 9088089
          BC172174.1 - 12 1849 9054844
          EF143322.1 - 11 1420
          EF143323.1 - 12 1687
          EF143324.1 - 10 1342
          EF143325.1 - 11 1414
          EF143326.1 - 11 1420
          EF143327.1 - 10 1336
          EF143328.1 - 12 1681
          EF143329.1 - 12 1687
          EF143330.1 - 10 1231
          EF143331.1 - 10 1336
          EF143332.1 - 12 1565
          EF143333.1 - 8 1045
          EF143334.1 - 10 1333
          EF143335.1 - 12 1678
          EF143336.1 - 10 1342
          EF143337.1 - 8 1048
          EF143338.1 - 12 1684
          EF143339.1 - 10 1333
          EF143340.1 - 10 1339
          M23362.1 - 3 256
          M63503.1 - 11 2017
          M86441.1 - 13 2290
          X55441.1 - 13 2338

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          angiogenesis
          ureteric bud development
          in utero embryonic development
          epithelial to mesenchymal transition
          positive regulation of mesenchymal cell proliferation
          outflow tract septum morphogenesis
          membranous septum morphogenesis
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          cell-cell signaling
          axonogenesis
          neuromuscular junction development
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          regulation of smoothened signaling pathway
          post-embryonic development
          embryonic pattern specification
          organ morphogenesis
          regulation of cell fate commitment
          positive regulation of phospholipase activity
          phosphorylation
          morphogenesis of embryonic epithelium
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          orbitofrontal cortex development
          ventricular zone neuroblast division
          pyramidal neuron development
          gland morphogenesis
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          bone mineralization
          lung development
          epithelial cell differentiation
          midbrain development
          otic vesicle formation
          hair follicle morphogenesis
          lacrimal gland development
          multicellular organism growth
          organ growth
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in hemopoiesis
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in positive regulation of cell proliferation in bone marrow
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in orbitofrontal cortex development
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          regulation of cell proliferation
          inner ear morphogenesis
          odontogenesis
          positive regulation of MAPK cascade
          cell fate commitment
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          lung alveolus development
          synaptic vesicle transport
          embryonic digestive tract morphogenesis
          embryonic organ morphogenesis
          digestive tract development
          embryonic organ development
          reproductive structure development
          positive regulation of smooth muscle cell proliferation
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          epidermis morphogenesis
          branching morphogenesis of a nerve
          mesenchymal cell differentiation
          epithelial cell proliferation
          regulation of epithelial cell proliferation
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          regulation of smooth muscle cell differentiation
          positive regulation of cell division
          ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis
          positive regulation of cardiac muscle cell proliferation
          limb bud formation
          bone development
          bone morphogenesis
          coronal suture morphogenesis
          epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
          branching involved in prostate gland morphogenesis
          branching involved in salivary gland morphogenesis
          bud elongation involved in lung branching
          lung lobe morphogenesis
          lung-associated mesenchyme development
          positive regulation of epithelial cell proliferation involved in lung morphogenesis
          prostate gland morphogenesis
          prostate epithelial cord elongation
          prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis
          squamous basal epithelial stem cell differentiation involved in prostate gland acinus development
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway involved in mammary gland specification
          lateral sprouting from an epithelium
          mammary gland bud formation
          epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis
          branch elongation involved in salivary gland morphogenesis
          branching involved in labyrinthine layer morphogenesis
          regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis
          regulation of morphogenesis of a branching structure
          mesenchymal cell differentiation involved in lung development
          mesenchymal cell proliferation involved in lung development
          vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis
          endodermal digestive tract morphogenesis
          lens fiber cell development
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          fibroblast growth factor-activated receptor activity
          protein binding
          ATP binding
          heparin binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          fibroblast growth factor binding
          protein homodimerization activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0