Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FZD6 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FZD6
          Gene Name:
          frizzled class receptor 6
          Gene Aliases:
          FZ-6, FZ6, HFZ6, NDNC10
          Chromosome Location:
          Chr.8: 103298433 - 103332866 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591863
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s729
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FZD6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001164615.1 NP_001158087.1 6, 7 2250
          NM_001164616.1 NP_001158088.1 7, 8 2162
          NM_001317796.1 NP_001304725.1 5, 6 1507
          NM_003506.3 NP_003497.2 6, 7 2277
          NR_133921.1 5, 6 2128
          GenBank mRNA AB012911.1 - 6, 7 2218
          AF072873.1 - 6, 7 2240
          AK296824.1 - 5, 6 1462
          AK299341.1 - 7, 8 2128
          AK304092.1 - 7, 8 2285
          AK313789.1 - 6, 7 2221
          AK316544.1 - 7, 8 2095
          BC060836.1 - 6, 7 2233 30340365
          BX640609.1 - 6, 7 2244
          CD652975.1 - 1, 2 57

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          G-protein coupled receptor

          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00171574_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          establishment of planar polarity
          neural tube closure
          hair follicle development
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          Wnt signaling pathway, calcium modulating pathway
          platelet activation
          cell proliferation in midbrain
          non-canonical Wnt signaling pathway
          embryonic nail plate morphogenesis
          inner ear morphogenesis
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          midbrain morphogenesis
          G-protein coupled receptor activity
          protein binding
          Wnt-protein binding
          ubiquitin protein ligase binding
          Wnt-activated receptor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wkmnr:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0