Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACTR3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Actr3
          Gene Name:
          ARP3 actin-related protein 3
          Gene Aliases:
          1200003A09Rik, Arp3
          Chromosome Location:
          Chr.1: 125392905 - 125435727 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.183102
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s92292

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Actr3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001205385.1 NP_001192314.1 2, 3 257
          NM_001205386.1 NP_001192315.1 2, 3 254
          NM_023735.2 NP_076224.1 1, 2 449
          GenBank mRNA AK004554.1 - 1, 2 263
          AK083343.1 - 1, 2 267
          AK145536.1 - 1, 2 269
          AK147931.1 - 1, 2 99
          AK150487.1 - 1, 2 151
          AK150589.1 - 1, 2 227
          AK150991.1 - 1, 2 207
          AK152865.1 - 1, 2 244
          AK153079.1 - 1, 2 270
          AK153150.1 - 1, 2 244
          AK153204.1 - 1, 2 150
          AK159135.1 - 1, 2 236
          AK159668.1 - 1, 2 161
          AK159775.1 - 1, 2 248
          AK160047.1 - 1, 2 109
          AK166529.1 - 2, 3 201
          AK166586.1 - 2, 3 201
          AK167148.1 - 1, 2 208
          AK167891.1 - 1, 2 206
          AK168568.1 - 1, 2 136
          AK168771.1 - 1, 2 222
          BC005557.1 - 1, 2 212 3156748
          BC080806.1 - 2, 3 215 5350752
          BC108386.1 - 1, 2 180 5051125

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_031068, FQ212256, BC098014, AB292043, AB292042.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          establishment or maintenance of cell polarity
          asymmetric cell division
          positive regulation of lamellipodium assembly
          meiotic chromosome movement towards spindle pole
          cell projection organization
          positive regulation of actin filament polymerization
          meiotic cytokinesis
          Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
          regulation of myosin II filament organization
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of dendrite morphogenesis
          meiotic cell cycle
          positive regulation of filopodium assembly
          spindle localization
          cilium morphogenesis
          nucleotide binding
          actin binding
          structural constituent of cytoskeleton
          protein binding
          ATP binding
          actin filament binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-vnb2r:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0