Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SEPT2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          SEPT2
          Gene Name:
          septin 2
          Gene Aliases:
          DIFF6, NEDD-5, NEDD5, Pnutl3, hNedd5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 241315187 - 241354027 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.721234
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s9418

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4392420
          Price 5,366.00
          Your Price
          Online offer:
          5366.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: SEPT2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001008491.2 NP_001008491.1 5 717
          NM_001008492.2 NP_001008492.1 5 399
          NM_001282972.1 NP_001269901.1 5 448
          NM_001282973.1 NP_001269902.1 7 642
          NM_001321029.1 NP_001307958.1 5 433
          NM_001321030.1 NP_001307959.1 5 431
          NM_001321031.1 NP_001307960.1 6 534
          NM_001321032.1 NP_001307961.1 4 314
          NM_001321033.1 NP_001307962.1 6 550
          NM_001321034.1 NP_001307963.1 6 549
          NM_001321035.1 NP_001307964.1 5 415
          NM_004404.4 NP_004395.1 4 314
          NM_006155.2 NP_006146.1 4 616
          XM_011511237.1 XP_011509539.1 4 264
          XM_011511238.1 XP_011509540.1 3 148
          XM_011511240.1 XP_011509542.1 3 141
          XM_017004189.1 XP_016859678.1 6 509
          XM_017004190.1 XP_016859679.1 6 444
          XM_017004191.1 XP_016859680.1 6 509
          XM_017004192.1 XP_016859681.1 6 509
          XM_017004193.1 XP_016859682.1 4 314
          XM_017004194.1 XP_016859683.1 6 464
          XM_017004195.1 XP_016859684.1 6 668
          XM_017004196.1 XP_016859685.1 6 550
          XM_017004197.1 XP_016859686.1 5 365
          XM_017004198.1 XP_016859687.1 5 427
          XM_017004199.1 XP_016859688.1 6 466
          XM_017004200.1 XP_016859689.1 5 429
          XM_017004201.1 XP_016859690.1 5 551
          XM_017004202.1 XP_016859691.1 4 533
          XM_017004203.1 XP_016859692.1 5 357
          XM_017004204.1 XP_016859693.1 4 272
          XM_017004205.1 XP_016859694.1 6 464
          XM_017004206.1 XP_016859695.1 5 365
          XM_017004207.1 XP_016859696.1 2 166
          XM_017004208.1 XP_016859697.1 5 360
          XM_017004209.1 XP_016859698.1 4 247
          XM_017004210.1 XP_016859699.1 4 291
          XM_017004211.1 XP_016859700.1 3 144
          XM_017004212.1 XP_016859701.1 3 412
          XM_017004213.1 XP_016859702.1 6 509
          GenBank mRNA AF038404.1 - 4 253
          AK294563.1 - 5 356
          BC014455.1 - 5 596 4906575
          BC033559.1 - 7 620 4821654
          BG721140.1 - 4 314
          BI561073.1 - 4 530
          BX648000.1 - 5 333
          D28540.1 - 3 237
          D63878.1 - 4 433
          DA444624.1 - 6 473
          DA544741.1 - 5 418
          DB091579.1 - 4 314
          DB095611.1 - 4 550
          DB277926.1 - 6 450
          HY043466.1 - 5 421

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of L-glutamate transport
          mitotic nuclear division
          smoothened signaling pathway
          neuron projection development
          regulation of protein localization
          cilium assembly
          regulation of catalytic activity
          cell division
          cell-cell adhesion
          protein binding
          GTP binding
          enzyme regulator activity
          protein complex scaffold
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qwrcb:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0