Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Productos
Anticuerpos
Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
Medios de cultivos celulares
Productos químicos
Columnas y cartuchos de cromatografía
Equipo de laboratorio
Material de plástico y suministros para laboratorio
Microplacas
Productos más ecológicos
Ver todas las categorías de productos
Applications
Bioprocesamiento
Cultivo celular y transfección
Terapia celular y génica
Cromatografía
Pruebas moleculares
Soluciones digitales
Extracción y análisis de ADN y ARN
Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Servicios personalizados
Servicios empresariales
Servicios de leasing y financiación
Servicios de instrumentos
Informática de laboratorio
OEM y oferta comercial
Servicios de formación
Unity Lab Services
Ver todos los servicios
Ayuda y soporte técnico
Regístrese para obtener una cuenta
Cómo hacer un pedido
Asistencia para el instrumental
Centros de soporte técnico
Centros de formación
Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Promociones
Contacto
Pedido rápido
Estado del pedido y seguimiento
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Estado del pedido
Pedido rápido
Promos
Sign in
Sign in
Don't have an account ?
Create Account
Cuenta
Pedidos
Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
Productos y proyectos personalizados
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NUCB2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
NUCB2
Gene Name:
nucleobindin 2
Gene Aliases:
HEL-S-109, NEFA
Chromosome Location:
Chr.11: 17260340 - 17331881 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.654599
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
s9775
Purification
Standard
HPLC
HPLC-IVR
Size
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
1 nmol
5 nmol
InVivo | 5 nmol
20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
250 nmol
250 nmol
InVivo | 250 nmol
InVivo | 250 nmol
1 umol
1 umol
InVivo | 1 umol
InVivo | 1 umol
10 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
4392420
Price
5,366.00
Your Price
Online offer:
5366.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: NUCB2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_005013.2
NP_005004.1
7
904
XM_017017804.1
XP_016873293.1
9
1139
XM_017017805.1
XP_016873294.1
8
1055
XM_017017806.1
XP_016873295.1
8
998
XM_017017807.1
XP_016873296.1
8
1009
XM_017017808.1
XP_016873297.1
7
943
XM_017017809.1
XP_016873298.1
7
940
XM_017017810.1
XP_016873299.1
9
1410
XM_017017811.1
XP_016873300.1
9
1319
XM_017017812.1
XP_016873301.1
7
904
XM_017017813.1
XP_016873302.1
8
1003
XM_017017814.1
XP_016873303.1
8
996
XM_017017815.1
XP_016873304.1
10
1403
XM_017017816.1
XP_016873305.1
8
1173
XM_017017817.1
XP_016873306.1
8
1098
XM_017017818.1
XP_016873307.1
6
749
XM_017017819.1
XP_016873308.1
6
694
XM_017017820.1
XP_016873309.1
9
1139
XM_017017821.1
XP_016873310.1
9
1135
XM_017017822.1
XP_016873311.1
7
907
XM_017017823.1
XP_016873312.1
8
1011
XM_017017824.1
XP_016873313.1
8
1009
XM_017017825.1
XP_016873314.1
7
927
XM_017017826.1
XP_016873315.1
7
940
XM_017017827.1
XP_016873316.1
9
1366
XM_017017828.1
XP_016873317.1
8
996
XM_017017829.1
XP_016873318.1
6
772
GenBank mRNA
AB231311.1
-
5
659
AF052642.1
-
5
659
AF052643.1
-
5
659
AF052644.1
-
5
659
AF450266.1
-
7
873
AK128739.1
-
11
2571
AK291507.1
-
7
934
FJ224327.1
-
7
878
X76732.1
-
7
878
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
calmodulin-related
Gene Ontology Categories:
Process(es)
DNA binding
calcium ion binding
protein binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.41.0-Offline