Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TXNDC5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Txndc5
          Gene Name:
          thioredoxin domain containing 5
          Gene Aliases:
          AL022641, ERp46, PC-TRP
          Chromosome Location:
          Chr.13: 38500266 - 38528824 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.28622
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s98417

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price 5,354.00
          Your Price
          Online offer:
          5354.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Txndc5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001289598.1 NP_001276527.1 6 765
          NM_001289599.1 NP_001276528.1 6 732
          NM_145367.4 NP_663342.3 6 789
          GenBank mRNA AK136046.1 - 6 677
          AK142049.1 - 6 775
          AK150781.1 - 6 773
          AK169680.1 - 6 756
          AK205431.1 - 2 105
          AK224911.1 - 5 442
          AK224913.1 - 6 776
          AK224922.1 - 6 734
          AK224923.1 - 6 756
          AK224924.1 - 6 764
          AK224926.1 - 6 734
          AK224927.1 - 6 785
          AK224930.1 - 6 737
          AK224933.1 - 6 726
          AK224934.1 - 6 780
          AK224936.1 - 6 779
          AK224937.1 - 6 778
          AK224938.1 - 6 773
          AK224939.1 - 6 766
          AK224943.1 - 6 737
          AK224945.1 - 6 773
          AK224946.1 - 6 776
          AK224947.1 - 6 763
          AK224948.1 - 6 737
          AK224949.1 - 6 726
          AK224950.1 - 6 726
          AK224951.1 - 6 784
          AK224955.1 - 1 37
          AK224956.1 - 6 696
          AK224957.1 - 6 742
          AK224958.1 - 6 742
          AK224960.1 - 6 784
          AK224962.1 - 6 744
          AK224963.1 - 6 785
          AK224964.1 - 6 785
          AK224967.1 - 6 752
          AK224968.1 - 4 319
          AK224969.1 - 4 319
          AK224970.1 - 6 726
          AK224971.1 - 6 786
          AK224972.1 - 6 776
          AK224974.1 - 6 729
          AK224976.1 - 6 759
          AK224977.1 - 6 773
          AK224978.1 - 6 773
          AK224979.1 - 6 760
          AK224981.1 - 6 730
          AK224982.1 - 6 785
          AK224983.1 - 6 774
          AK224984.1 - 6 739
          AK224985.1 - 6 743
          AK224986.1 - 6 787
          AK224988.1 - 6 763
          AK224989.1 - 6 780
          AK224990.1 - 6 775
          AK224991.1 - 6 770
          AK224992.1 - 6 770
          AK224993.1 - 6 770
          AK224994.1 - 6 778
          AK224995.1 - 6 741
          AK224996.1 - 6 712
          AK224997.1 - 6 737
          AK224998.1 - 6 735
          AK224999.1 - 6 757
          AK225004.1 - 6 778
          AK225005.1 - 6 756
          AK225007.1 - 6 778
          AK225010.1 - 6 778
          AK225011.1 - 6 778
          AK225012.1 - 6 547
          AK225013.1 - 6 547
          AK225014.1 - 6 756
          AK225015.1 - 6 547
          AK225016.1 - 6 686
          AK225017.1 - 6 734
          AK225019.1 - 6 766
          AK225020.1 - 6 717
          AK225021.1 - 6 717
          AK225022.1 - 6 565
          AK225023.1 - 6 791
          AY243534.1 - 6 752
          AY548112.1 - 6 713
          BC016252.1 - 6 756 4911455
          BC024505.1 - 6 701 4983496
          BC036155.1 - 5 375
          BC046789.1 - 6 715 5716897

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          response to endoplasmic reticulum stress
          apoptotic cell clearance
          cell redox homeostasis
          protein disulfide isomerase activity
          isomerase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0