Étude de cas
Trevor Van Schooneveld, médecine interne, maladies infectieuses
Âge, sexe :
Femme de 65 ans issue d’un établissement de soins de longue durée
Plainte principale :
Augmentation de l’essoufflement au cours du dernier jour avec toux peu productive
Présentation des symptômes :
Toux, cyanose, pas de fièvre / frissons, saturation en oxygène à l’établissement en 80 s
Antécédents médicaux importants :
Récemment sortie de l’hôpital pour un infarctus aigu du myocarde après l’installation d’une endoprothèse.
Examens à l’admission :
Numération de globules blancs 12,6 x 103/µl (87 % de neutrophiles), lactate 2,9 mmol/L, insuffisance rénale aiguë (IRA) légère, PCT < 0,05 μg/l
Diagnostic différentiel :
Pneumonie communautaire avec sepsis vs. fibrillation auriculaire (AFib) avec réponse ventriculaire rapide et insuffisance cardiaque
Traitement, interventions :
Dose d’antibiotiques administrée aux urgences, mais non maintenue par l’équipe hospitalière. Diurétiques fournis et taux d’AFib contrôlé par bêta-bloquant. Amélioration significative de son état le matin.
Cette patiente a reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque secondaire à l’infarctus aigu du myocarde (IAM) deux jours avant, mais la présentation clinique a offert de multiples possibilités de diagnostics différentiels. La PCT donne des informations sur la présence ou l’absence d’infection bactérienne systémique. Dans ce cas, la PCT a confirmé l’absence d’infection bactérienne et il n’a pas été nécessaire de démarrer des antibiotiques. Les cliniciens ont pu se concentrer sur le traitement des problèmes cardiaques en question.
Soumettez votre propre étude de cas PCT et vous serez peut-être sélectionné pour être mis en avant sur procalcitonin.com. Les 5 premières soumissions reçoivent une copie de Procalcitonin – Biochemistry and Clinical Diagnosis par Michael Meisner. Ce livre présente les domaines les plus importants de l’application de la PCT.