Search
Los productos de tubos Nalgene incluyen una gama completa de tubos de laboratorio de primera calidad en una gran variedad de tamaños y materiales. Seleccione policloruro de vinilo (PVC), silicona (si) o poliuretano (PUR) para las aplicaciones en las que se requieran tubos flexibles. Elija el polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) o una de nuestras formulaciones de fluoropolímero (FEP o PFA) por su semirrigidez y excelente compatibilidad química. Consulte a continuación y también la Guía de selección de tubos Nalgene para acceder a una comparativa completa de las propiedades físicas y químicas, las aplicaciones recomendadas y las tolerancias dimensionales.
| Tubos de PVC | Tubos de SI | Tubos de PUR | Tubos de LLDPE | Tubos de FEP | Tubos de PFA |
| Tubos de laboratorio de uso general recomendados para circulación del agua de refrigeración de condensador, transferencia de productos químicos, línea de residuos, transferencia de material de proceso. Ahora se ofrece con plastificador no ftalato. | Tubos de alta pureza y baja adherencia diseñados para aplicaciones de bomba y transferencia, incluida la fabricación de productos farmacéuticos, de laboratorio y bioprocesos. | Ideal para aplicaciones de bombas peristálticas. Excelente resistencia a la abrasión, bajas temperaturas, fatiga por flexión. Compatibles con ozono, hidrocarburos alifáticos y productos derivados del petróleo. | Precio asequible. Recomendados para aplicaciones alimentarias. No tóxico. No produce olor ni sabor. | Amplio intervalo de temperatura con baja absorción de agua. Excelentes para el envasado de alimentos. Propiedades antiadherentes y resistencia química superiores. | Se utilizan en cromatografía, análisis de trazas metálicas, muestreo de contaminación, procedimientos altamente reactivos o corrosivos, farmacia, grabado con ácido caliente o cuando la adherencia/adsorción resulta problemática. Propiedades antiadherentes y resistencia química superiores. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Flexibles | Flexibles | Flexibles | Semirrígidos | Semirrígidos | Semirrígidos |
| Shore 60-65(A) | Shore 50-65(A) | Shore 85(A) | Shore 50(D) | Shore 58(D) | Shore 60(D) |
| Compatibles con conectores dentados | Compatibles con conectores dentados | Compatibles con conectores dentados | Compatibles con conectores de compresión | Compatibles con conectores de compresión | Compatibles con conectores de compresión |
| Transparente | Translúcido | Transparente | Translúcido | Translúcido | Translúcido |
| Olor leve | Sin olor | Olor leve | Olor leve | Sin olor | Sin olor |
| Sin sabor | Sin sabor | Sin sabor | Sin sabor | Sin sabor | Sin sabor |
| Plastificador no ftalato o basado en ftalato** | Sin plastificador | Sin plastificador | Sin plastificador | Sin plastificador | Sin plastificador |
| Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | |
| Esterilizables en autoclave* | Esterilizables en autoclave | No esterilizar en autoclave | No esterilizar en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| PVC Tubos de conducción | Si Tubos de conducción | PUR Tubos de conducción | Tubos de LLDPE | FEP Tubos de conducción | PFA Tubos de conducción | |
| Ácidos, diluidos o débiles | E | E | F | E | E | E |
| Ácidos^ fuertes, concentrados | F | G | N | E | E | E |
| Alcoholes, alifáticos | G | G | N | E | E | E |
| Aldehídos | N | N | F | G | E | E |
| Bases débiles | E | E | G | E | E | E |
| Bases fuertes | G | G | F | G | E | E |
| Ésteres | N | F | N | G | E | E |
| Hidrocarburos, alifáticos | F | N | E | F | E | E |
| Hidrocarburos, aromáticos | N | N | N | F | E | E |
| Hidrocarburos, halogenados | N | N | N | N | E | E |
| Cetonas, aromáticas | N | N | N | G | E | E |
| Agentes oxidantes, fuertes | F | G | N | F | E | E |
Para obtener una guía más detallada sobre la resistencia química por sustancia química y temperatura de la aplicación, consulte la Guía de resistencia química o solicite un póster impreso para su laboratorio, o bien póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Nalgene.
| E | Sin daños después de 30 días de exposición constante a 20 oC |
| G | Pocos o ningún daño después de 30 días de exposición constante a 20 o C |
| F | Algún efecto después de 7 días de exposición constante a 20 o C |
| N | No se recomienda. Puede producirse un daño inmediato |
^Excepto para ácidos oxidantes, consulte "Ácido oxidantes, fuertes."
Los tubos de PVC Nalgene se ofrecen en una amplia gama de tamaños y especificaciones, incluidos tamaños métricos, tamaños con valores nominales de vacío y tubos trenzados reforzados para aplicaciones de mayor presión. Todas las variedades son transparentes, flexibles y para uso alimentario conforme con USDA.
| No ftalato Tubos de PVC transparentes | PVC transparente 180 | Tubos de PVC transparentes no ftalato métricos | Tubos de vacío de PVC transparentes no ftalato | Vacío de PVC transparentes 180 | PVC transparentes trenzados 980 |
| Tubos de laboratorio de uso general recomendados para circulación del agua de refrigeración, transferencia de productos químicos, línea de residuos, transferencia de material de proceso. Plastificador no ortoftalato | Tubos de laboratorio de uso general recomendados para circulación del agua de refrigeración de condensador, transferencia de productos químicos, línea de residuos, transferencia de material de proceso. | Dimensiones métricas. Los mismos tubos de laboratorio de uso general que los tubos de PVC transparentes no ftalato. Plastificador no ortoftalato | Tubos de PVC de paredes más gruesas para aplicaciones de vacío. Plastificante no ortoftalato | Tubos de PVC de paredes más gruesas para aplicaciones de vacío | Refuerzo trenzado para aplicaciones de alta presión |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon R-3603 | Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon E-3603 | Equivalente a Tygon R-3603 | |
| Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario |
| Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
| Vacío muy bajo | Vacío muy bajo | Vacío muy bajo | Vacío total | Vacío total | Sin vacío |
| Baja presión nominal | Baja presión nominal | Baja presión nominal | Baja presión nominal | Baja presión nominal | Alta presión nominal |
| Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C | Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C | Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C | Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C | Temperatura de funcionamiento De -32 °C a 71 °C | Temperatura de funcionamiento De -21 °C a 82 °C |
| Resistencia al desgarro buena | Resistencia al desgarro buena | Resistencia al desgarro buena | Resistencia al desgarro buena | Resistencia al desgarro buena | Resistencia al desgarro muy buena |
| Resistencia a la abrasión muy buena | Resistencia a la abrasión muy buena | Resistencia a la abrasión muy buena | Resistencia a la abrasión muy buena | Resistencia a la abrasión muy buena | Resistencia a la abrasión buena |
| Plastificador no ortoftalato | Plastificador ftalato** | Plastificador no ortoftalato | Plastificador no ortoftalato | Plastificador ftalato** | Plastificador ftalato** |
Los tubos de silicona curada con platino Nalgene son flexibles y duraderos, y están diseñados para una gran variedad de aplicaciones de bomba y transferencia, incluidas farmacéuticas, de laboratorio y de fabricación de bioprocesos.
| Para uso farmacéutico | Tamaños de bomba para uso farmacéutico | Nalgene 50 | Tamaños de bomba Nalgene 50 | Nalgene 65 reforzado |
| Tubos de alta pureza para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y de fabricación de bioprocesos. Mayor compatibilidad normativa | Tamaño optimizado para aplicaciones de bomba peristáltica. Recomendados para aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio y de fabricación de bioprocesos. Mayor compatibilidad normativa | Recomendados para una variedad de aplicaciones de bomba y transferencia, incluyendo aplicaciones farmacéuticas, de laboratorio, de fabricación de bioprocesos y de alimentos & bebidas. | Diseñados para ampliar la vida útil de la bomba en aplicaciones peristálticas | Trenza de poliéster entretejida para una mayor presión y resistencia a los dobleces |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario | Para uso alimentario |
| Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | Conforme con Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| no citotóxico | no citotóxico | no citotóxico | no citotóxico | no citotóxico |
| apirógeno | apirógeno | apirógeno | apirógeno | apirógeno |
| no hemolítico | no hemolítico | no hemolítico | no hemolítico | no hemolítico |
| Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío | Sin vacío |
| Baja presión nominal | Baja presión nominal | Baja presión nominal | Baja presión nominal | Alta presión nominal |
| Temperatura de funcionamiento De -62 °C a 232 °C | Temperatura de funcionamiento De -62 °C a 232 °C | Temperatura de funcionamiento De -62 °C a 232 °C | Temperatura de funcionamiento De -62 °C a 232 °C | Temperatura de funcionamiento De -62 °C a 232 °C |
| Resistencia al desgarro correcta | Resistencia al desgarro correcta | Resistencia al desgarro correcta | Resistencia al desgarro correcta | Resistencia al desgarro correcta |
| Resistencia a la abrasión correcta | Resistencia a la abrasión correcta | Resistencia a la abrasión correcta | Resistencia a la abrasión correcta | Resistencia a la abrasión correcta |
| Embolsado doble | Embolsado doble | Embolsado doble | Embolsado doble | Embolsado doble |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Elegir los materiales de plástico adecuados para su uso en aplicaciones de investigación es esencial para lograr el éxito científico. Obtenga más información sobre materiales de plástico, sus propiedades y cómo elegir los mejores productos de plástico para sus aplicaciones de laboratorio.
Reciba un certificado de conformidad y uno o más certificados de radiación (si procede) con la compra de productos Thermo Scientific Nalgene y Nunc.
¿Necesita asistencia técnica? Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de asistencia técnica y de aplicación de productos de laboratorio en technicalsupport@thermofisher.com.