Interact Reference Component
全面的测序解决方案
从金标准Sanger测序到简单并且可扩展的Ion Torrent™新一代测序,我们提供了能够满足您需求的平台。 通过最佳应用、高品质耗材和简化的分析解决方案获得快速、准确和经济的结果。
哪一种平台最适合您?   立即订购
科学家如何使用各种测序技术解决最具挑战性的问题
在研究大小实验室如何在其研究中使用测序时,我们仅发现一个共同点:他们的做法各不相同。 现实情况是:通常需要多种解决方案才能发现、验证并生成可行的结果。
人类基因组测序的数据考虑因素: 越小越好?
数据分析和数据管理是选择测序方法的决策过程中常常被忽视的两个领域。
随着我们掌握的疾病有关遗传学知识日益丰富,使用“广撒网”式检测有限基因子集中的突变的要求随之降低,基因检测板成为发展方向,因为它降低了成本和数据管理负担。
图1. CE和NGS技术用于科研和应用市场。 (点击查看大图。)
选择Sanger测序可以:
  • 研究与定义表型关联的基因的小子集
  • 确认NGS变体
  • 检测低至5%的次要等位基因分数
  • 读取高达1000个碱基的连续序列
了解更多 ›
选择NGS可以:
  • 研究具有更高表型异质性水平的疾病
  • 对大量基因进行无偏查询,以发现新变体
  • 每天测序高达2.6亿个读段
对测序不熟悉?
无论选择哪种测序仪器,我们均提供最优化的试剂和耗材、直观的分析软件以及世界一流的技术支持。
了解更多 ›
特色测序产品
使用新型SeqStudio基因分析仪进行Sanger测序
Ion AmpliSeq On-Demand NGS检测板
使用Ion GeneStudio S5 系统进行NGS
测序应用
查看所有应用 ›
测序技术
资源
支持
新型毛细管电泳仪器支持中心
查找与您的毛细管电泳仪器相关的提示、故障排除帮助以及支持资源。
新型下一代测序支持中心
为您的下一代测序应用查找提示、故障排除帮助和资源。