  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • TALK-1 Antibodies
          Antibodies Inc
          TALK1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N466/14), FL550
          View all (8) TALK-1 antibodies
          Tech Support
          Cite TALK1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N466/14), FL550
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          TALK1 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N466/14), FL550
          Product Details
          75-461-FL550
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Assay-dependent
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          N466/14
          Immunogen
          Fusion protein amino acids 42-94 (first extracellular loop) and 259-292 (cytoplasmic C-terminus) of mouse TALK1 (accession number G5E845) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          FL550 FL550 FL550
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          550/575 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Dry ice (international)
          Product Specific Information
          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
          Target Information
          The KCNK16 gene encodes the TALK-1 channel, an abundant K+ channel transcript found in mouse and in human Beta-cells. There are four human TALK-1 transcript variants, including two that form functional K+ channels (TALK-1a (transcript variant 2) and TALK1-b (transcript variant 3). The TALK-1 structure includes 4 transmembrane domains, 2 extracellular loops, and intracellular N- and C-termini. The C-terminal tail of TALK-1 is a critical component that influences the magnitude of TALK-1 channel activation, while the N-terminus is important for protein interaction. TALK-1, two-pore domain K+ (K2p 16.1) channel is responsible for modulating glucose stimulated insulin secretion that relies on Beta-cell CA2+ influx. The channel produces outwardly rectifying, non-inactivating K+ currents, which are enhanced by elevations in extracellular pH. TALK-1 is thus pH-sensitive, with increased activity under alkaline conditions. In addition, it can be activated by singlet oxygen and nitric oxide.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2P domain potassium channel Talk-1; Potassium channel subfamily K member 16; Potassium channel, subfamily K, member 16; TALK-1; TWIK-related alkaline pH-activated K(+) channel 1
          View more View less
          Gene Aliases: 4731413G05Rik; Kcnk16; TALK-1; TALK1
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) G5E845
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 74571, (Rat) 688996
          View more View less
          Function(s)
          potassium channel activity potassium ion leak channel activity ion channel transporter
          Process(es)
          potassium ion transport stabilization of membrane potential potassium ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0